Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

C-273

Cannabidibutol (CBDB) solution

1 mg/mL (0.05% Ascorbic Acid in 1% DIPEA in Acetonitrile), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
831,00 zł

Informacje o tej pozycji

Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H28O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
300.44
NACRES:
NA.24

831,00 zł


Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności

​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc


grade

certified reference material

Quality Segment

feature

Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®

packaging

ampule of 1 mL

manufacturer/tradename

Cerilliant®

concentration

1 mg/mL (0.05% Ascorbic Acid in 1% DIPEA in Acetonitrile)

format

single component solution

storage temp.

-10 to -25°C

Legal Information

CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.

Porównaj podobne pozycje

Wyświetl pełne porównanie

Pokaż różnice

1 of 1

Ta pozycja
C280E144C251
description

1 mg/mL (0.05% Ascorbic Acid in 1% DIPEA in Acetonitrile), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®

description

1 mg/mL (1% DIPEA and 0.05% Ascorbic Acid in Acetonitrile, as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®

description

1 mg/mL in methanol ((as free base)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®

description

1 mg/mL (Degassed Methanol ), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®

format

single component solution

format

single component solution

format

single component solution

format

single component solution

grade

certified reference material

grade

certified reference material

grade

certified reference material

grade

certified reference material

packaging

ampule of 1 mL

packaging

ampule of 1 mL

packaging

ampule of 1 mL

packaging

ampule of 1 mL

Quality Level

300

Quality Level

300

Quality Level

-

Quality Level

300

storage temp.

-10 to -25°C

storage temp.

-10 to -25°C

storage temp.

-

storage temp.

-

manufacturer/tradename

Cerilliant®

manufacturer/tradename

Cerilliant®

manufacturer/tradename

Cerilliant®

manufacturer/tradename

-


Piktogramy

FlameExclamation mark

Słowo ostrzegawcze

Danger

Hazard Classifications

Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2

Klasa składowania

3 - Flammable liquids

WGK

WGK 2

Temperatura zapłonu (°F)

35.6 °F - closed cup

Temperatura zapłonu (°C)

2.0 °C - closed cup



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów