Przejdź do
C-271
Difosforan chlorochiny
1 mg/mL in methanol: water (1:1) (as free base), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Synonim(y):
Chloroquine diphosphate solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
487,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H26ClN3 · 2H3PO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
515.86
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
eCl@ss:
25140904
487,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
description
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1 mg/mL in methanol: water (1:1) (as free base)
format
single component solution
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
O=P(OO)=O.ClC1=CC=C2C(N=CC=C2NC(CCCN(CC)CC)C)=C1.O=P(OO)=O.[HH].[HH]
InChI
1S/C18H26ClN3.2H3O4P/c1-4-22(5-2)12-6-7-14(3)21-17-10-11-20-18-13-15(19)8-9-16(17)18;2*1-5(2,3)4/h8-11,13-14H,4-7,12H2,1-3H3,(H,20,21);2*(H3,1,2,3,4)
InChI key
QKICWELGRMTQCR-UHFFFAOYSA-N
General description
Chlorochina, sprzedawana między innymi pod nazwami handlowymi Aralen, Avloclor, jest aminochinoliną o działaniu przeciwmalarycznym i przeciwnowotworowym. Od 2020 r. chlorochina jest badana pod kątem leczenia COVID-19. Roztwór referencyjny Snap-N-Spike® do stosowania w badaniach farmaceutycznych i analizach toksykologii klinicznej metodą LC-MS/MS lub GC/MS.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
Narządy docelowe
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
77.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
25 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)