Przejdź do
D-045
Doxylamine succinate solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
223,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H28N2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
388.46
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
NACRES:
NA.24
EC Number:
200-659-6
eCl@ss:
25140904
223,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)CCC(O)=O.CN(C)CCOC(C)(c1ccccc1)c2ccccn2
InChI
1S/C17H22N2O.C4H6O4/c1-17(20-14-13-19(2)3,15-9-5-4-6-10-15)16-11-7-8-12-18-16;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-12H,13-14H2,1-3H3;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
InChI key
KBAUFVUYFNWQFM-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... HRH1(3269)
General description
Doxylamine is a member of the ethanolamine class of antihistamines and is the most effective over-the-counter (OTC) sedative in the US. This Snap-N-Spike® Reference Solution is applicable to use in LC/MS or GC/MS applications for clinical toxicology or forensic analysis.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D3775Y0001492Y0001562
description
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
description
-
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
technique(s)
liquid chromatography (LC): suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
single component solution
format
-
format
neat
format
neat
form
liquid
form
powder
form
-
form
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
grade
certified reference material
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Doxylamine succinate solution
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Narządy docelowe
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)