Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 660,00 zł |
Informacje o tej pozycji
660,00 zł
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
C1CN2C[C@@H](N=C2S1)c3ccccc3
InChI
1S/C11H12N2S/c1-2-4-9(5-3-1)10-8-13-6-7-14-11(13)12-10/h1-5,10H,6-8H2/t10-/m1/s1
InChI key
HLFSDGLLUJUHTE-SNVBAGLBSA-N
General description
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant® | description ≥99% (GC) | description - | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) - | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| form liquid | form powder | form - | form - |
| format single component solution | format - | format - | format neat |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 300 |
| grade certified reference material | grade - | grade - | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Narządy docelowe
Eyes
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?