Przejdź do
M-152
Mitragynine solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
712,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H30N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
398.50
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-659-6
MDL number:
eCl@ss:
25140904
712,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(OC)/C([C@H]1C[C@@](N(C[C@H]1CC)CC2)([H])C3=C2C(C(OC)=CC=C4)=C4N3)=C/OC
InChI
1S/C23H30N2O4/c1-5-14-12-25-10-9-15-21-18(7-6-8-20(21)28-3)24-22(15)19(25)11-16(14)17(13-27-2)23(26)29-4/h6-8,13-14,16,19,24H,5,9-12H2,1-4H3/b17-13+/t14-,16+,19+/m1/s1
InChI key
LELBFTMXCIIKKX-QVRQZEMUSA-N
General description
Mitragynine, commonly known as Kratom, is the most abundant alkaloid in the plant Mitragynine speciosa. Sold over the internet as herbal plant extracts, Kratom is noted for its psychoactive, stimulant, and sedative effects depending on the dosage level. According to DEA′s Drugs and Chemicals of Concern page, mitragynine use can lead to addiction with adverse effects ranging from anorexia and weight loss to hallucinations and delusion.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mitragynine solution
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Narządy docelowe
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)