Przejdź do
V-024
Vitamin D2 solution
1 mg/mL in ethanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonim(y):
Vitamin D2 solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
586,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H44O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
396.65
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
MDL number:
eCl@ss:
25140904
586,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
(Snap-N-Shoot®), (Snap-N-Spike®)
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1 mg/mL in ethanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
mp
-144.0 °C
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−70°C
SMILES string
O[C@H]1CCC(=C)\C(=C/C=C2/[C@H]3[C@@]([C@H](CC3)[C@H](C)\C=C\[C@@H](C(C)C)C)(CCC/2)C)\C1
InChI
1S/C28H44O/c1-19(2)20(3)9-10-22(5)26-15-16-27-23(8-7-17-28(26,27)6)12-13-24-18-25(29)14-11-21(24)4/h9-10,12-13,19-20,22,25-27,29H,4,7-8,11,14-18H2,1-3,5-6H3/b10-9+,23-12+,24-13-/t20-,22+,25-,26+,27-,28+/m0/s1
InChI key
MECHNRXZTMCUDQ-RKHKHRCZSA-N
Gene Information
human ... VDR(7421)
General description
Vitamin D2 is a form of vitamin D also known as ergocalciferol. Marketed under trade names including Deltalin, Drisdol®, and Calcidol®, vitamin D2 is often used as a vitamin D supplement for individuals with vitamin D deficiency.
Application
This certified solution standard can be used Snap-N-Spike® as a starting material in the preparation of calibrators or controls for clinical applications or Snap-N-Shoot® in quality control testing of vitamin supplements, fortified foods or pharmaceutical preparations.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Calcidol is a registered trademark of Patrin Pharma, Inc.
Drisdol is a registered trademark of Sanofi-Aventis
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2 Oral
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
57.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
14.0 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)