Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3670,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3670,00 zł
grade
reference material
Quality Segment
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
10 μg/mL in acetonitrile
format
single component solution
storage temp.
−70°C
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 10 μg/mL in acetonitrile, reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant® | description 10 μg/mL in acetonitrile, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant® | description 5 μg/mL in ethanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant® | description 100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant® |
| format single component solution | format single component solution | format single component solution | format single component solution |
| grade reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| packaging ampule of 1 mL | packaging ampule of 1 mL | packaging - | packaging - |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −20°C |
| feature Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot® | feature Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot® | feature Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot® | feature (Snap-N-Spike®) |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
42.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
6.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?