Przejdź do
03-309
Zestaw sond lncRNA Magna ® TERC
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
12 reaction
Przewidywany termin wysyłki18 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1240,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.84
eCl@ss:
32161000
1240,00 zł
Przewidywany termin wysyłki18 listopada 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
technique(s)
DNA sequencing: suitable, nucleic acid detection: suitable
suitability
suitable for determination of protein concentration
General description
ChIRP (Chromatin Isolation by RNA Purification) umożliwia odzyskiwanie określonych segmentów DNA i białek przy użyciu RNA związanego z chromatyną jako celu dla biotynylowanych sond antysensowych. Zestaw sond Magna ChIRP TERC lncRNA zawiera 19 wstępnie zaprojektowanych 20-merowych oligonukleotydów DNA ułożonych wzdłuż i komplementarnych do sekwencji ludzkiego lncRNA TERC. Wszystkie sondy są znakowane biotyną-TEG na 3-primowym końcu. Oligonukleotydy są podzielone na dwie pule (parzystą i nieparzystą) i są dostarczane gotowe do użycia metodą ChIRP. Ten zestaw sond jest w pełni kompatybilny z zestawami Maga ChIRP (nr kat. 17-10494 i 17-10495).
Physical form
50 µM 20-merowych oligonukleotydów DNA znakowanych biotyną-TEG w roztworze zawierającym 10 mM Tris-HCl, 1 mM EDTA, pH 8,0
Preparation Note
Po otrzymaniu przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać wielokrotnego zamrażania. Przy prawidłowym przechowywaniu i obchodzeniu się z produktem jest on stabilny przez 6 miesięcy od daty otrzymania.
Legal Information
MAGNA CHIRP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
0330803311M03312M
description
-
description
The Magna ChIRP NEAT1 lncRNA Probe Set contains 33 predesigned 20-mer DNA oligonucleotides tiled along and complementary to the sequence of human lncRNA NEAT1.
description
The Magna ChIRP Mouse XIST lncRNA Probe Set contains 43 predesigned 20-mer DNA oligonucleotides tiled along and complementary to the sequence of mouse lncRNA XIST.
description
The Magna ChIRP Human HOTAIR lncRNA Probe Set contains 48 predesigned 20-mer DNA oligonucleotides tiled along and complementary to the sequence of Human lncRNA HOTAIR.
technique(s)
nucleic acid detection: suitable, DNA sequencing: suitable
technique(s)
DNA sequencing: suitable, RNA extraction: suitable (nuclear function kit), RNA purification: suitable (with magnetic beads), protein purification: suitable (protein determination), activity assay: suitable (protein interaction), nucleic acid detection: suitable (RNA)
technique(s)
RNA purification: suitable (with magnetic beads), protein purification: suitable (protein determination), DNA sequencing: suitable, nucleic acid detection: suitable (RNA), RNA extraction: suitable (nuclear function kit), activity assay: suitable (protein interaction)
technique(s)
activity assay: suitable (protein interaction), RNA extraction: suitable (nuclear function kit), DNA sequencing: suitable, RNA purification: suitable (with magnetic beads), protein purification: suitable (protein determination)
suitability
suitable for determination of protein concentration
suitability
-
suitability
-
suitability
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)