Przejdź do
03-308
Zestaw sond lncRNA Magna ® NEAT1
The Magna ChIRP NEAT1 lncRNA Probe Set contains 33 predesigned 20-mer DNA oligonucleotides tiled along and complementary to the sequence of human lncRNA NEAT1.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 set
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1380,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.52
eCl@ss:
32161000
1380,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
manufacturer/tradename
Magna ChIRP®
technique(s)
DNA sequencing: suitable, RNA extraction: suitable (nuclear function kit), RNA purification: suitable (with magnetic beads), activity assay: suitable (protein interaction), nucleic acid detection: suitable (RNA), protein purification: suitable (protein determination)
shipped in
dry ice
General description
ChIRP (Chromatin Isolation by RNA Purification) umożliwia odzyskiwanie określonych segmentów DNA i białek przy użyciu RNA związanego z chromatyną jako celu dla biotynylowanych sond antysensowych. Zestaw sond Magna ChIRP NEAT1 lncRNA zawiera 33 wstępnie zaprojektowane 20-merowe oligonukleotydy DNA ułożone wzdłuż i komplementarne do sekwencji ludzkiego lncRNA NEAT1. Wszystkie sondy są znakowane biotyną-TEG na 3-primowym końcu. Oligonukleotydy są podzielone na dwie pule (parzystą i nieparzystą) i są dostarczane gotowe do użycia w metodzie ChIRP. Ten zestaw sond jest w pełni kompatybilny z zestawami Maga ChIRP (nr kat. 17-10494 i 17-10495).
Application
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Zestaw Magna ChIRP NEAT1 lncRNA Probe Set zawiera 33 wstępnie zaprojektowane 20-merowe oligonukleotydy DNA ułożone wzdłuż i komplementarne do sekwencji ludzkiego lncRNA NEAT1.
Physical form
50 µM 20-merowych oligonukleotydów DNA znakowanych biotyną-TEG w roztworze zawierającym 10 mM Tris-HCl, 1 mM EDTA, pH 8,0
Preparation Note
Po otrzymaniu przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać wielokrotnego zamrażania. Przy prawidłowym przechowywaniu i obchodzeniu się z produktem jest on stabilny przez 6 miesięcy od daty otrzymania.
Legal Information
MAGNA CHIRP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
0330903311M03312M
description
The Magna ChIRP NEAT1 lncRNA Probe Set contains 33 predesigned 20-mer DNA oligonucleotides tiled along and complementary to the sequence of human lncRNA NEAT1.
description
-
description
The Magna ChIRP Mouse XIST lncRNA Probe Set contains 43 predesigned 20-mer DNA oligonucleotides tiled along and complementary to the sequence of mouse lncRNA XIST.
description
The Magna ChIRP Human HOTAIR lncRNA Probe Set contains 48 predesigned 20-mer DNA oligonucleotides tiled along and complementary to the sequence of Human lncRNA HOTAIR.
technique(s)
DNA sequencing: suitable, RNA extraction: suitable (nuclear function kit), protein purification: suitable (protein determination), nucleic acid detection: suitable (RNA), RNA purification: suitable (with magnetic beads), activity assay: suitable (protein interaction)
technique(s)
nucleic acid detection: suitable, DNA sequencing: suitable
technique(s)
RNA purification: suitable (with magnetic beads), protein purification: suitable (protein determination), DNA sequencing: suitable, nucleic acid detection: suitable (RNA), RNA extraction: suitable (nuclear function kit), activity assay: suitable (protein interaction)
technique(s)
activity assay: suitable (protein interaction), RNA extraction: suitable (nuclear function kit), DNA sequencing: suitable, RNA purification: suitable (with magnetic beads), protein purification: suitable (protein determination)
manufacturer/tradename
Magna ChIRP®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Chemicon®, Magna ChIRP®
manufacturer/tradename
Chemicon®, Magna ChIRP®
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)