Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
12 reactions | Przewidywany termin wysyłki20 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1480,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1480,00 zł
Przewidywany termin wysyłki20 listopada 2026Szczegóły
Quality Segment
manufacturer/tradename
Chemicon®, Magna ChIRP®
technique(s)
DNA sequencing: suitable, RNA extraction: suitable (nuclear function kit), RNA purification: suitable (with magnetic beads), activity assay: suitable (protein interaction), nucleic acid detection: suitable (RNA), protein purification: suitable (protein determination)
NCBI accession no.
General description
W przeszłości immunoprecypitacja chromatyny (ChIP) była wykorzystywana do badania asocjacji białek z sekwencjami genomowego DNA. Biorąc pod uwagę, że chromatyna zawiera nie tylko DNA i białka wiążące DNA, ale także białka wiążące RNA i RNA, opracowano nowe metody mapowania powiązań tych cząsteczek RNA z różnymi regionami genomu. Jedna z takich metod, oznaczona jako ChIRP (Chromatin Isolation by RNA Purification), umożliwia odzyskiwanie określonych segmentów DNA i białek przy użyciu RNA związanego z chromatyną jako celu. To unikalne podejście umożliwia izolację RNA związanych z chromatyną (np. lncRNA) w określonych regionach sekwencji genomowego DNA, a także analizę proteomiczną składników białkowych kompleksów regulatorowych lncRNA. Zestawy Magna ChIRP RNA Interactome Kits (nr kat. 17-10494 i 17-10495) ułatwiają stosowanie tej metody i okazały się kompatybilne z tym zestawem sond.
Inaktywacja X jest wczesnym procesem rozwojowym u samic ssaków, który transkrypcyjnie wycisza jeden z pary chromosomów X, zapewniając w ten sposób równoważność dawki między samcami i samicami. Proces ten jest regulowany przez kilka czynników, w tym region chromosomu X zwany centrum inaktywacji X (XIC), który koduje lncRNA XIST (X-inactive specific transcript). Reaktywacja obu chromosomów X XaXa, poprzez epigenetyczne wyciszenie XIST, została zidentyfikowana jako cecha charakterystyczna konwersji pierwotnych do naiwnych komórek macierzystych. Niedawno, przy użyciu ChIRP-MS, Chu i współpracownicy wychwycili 81 białek związanych z XIST w czterech różnych typach mysich embrionalnych komórek macierzystych podczas inaktywacji chromosomu X.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description The Magna ChIRP Mouse XIST lncRNA Probe Set contains 43 predesigned 20-mer DNA oligonucleotides tiled along and complementary to the sequence of mouse lncRNA XIST. | description - | description The Magna ChIRP Human HOTAIR lncRNA Probe Set contains 48 predesigned 20-mer DNA oligonucleotides tiled along and complementary to the sequence of Human lncRNA HOTAIR. | description The Magna ChIRP NEAT1 lncRNA Probe Set contains 33 predesigned 20-mer DNA oligonucleotides tiled along and complementary to the sequence of human lncRNA NEAT1. |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| technique(s) RNA purification: suitable (with magnetic beads), DNA sequencing: suitable, RNA extraction: suitable (nuclear function kit), protein purification: suitable (protein determination), nucleic acid detection: suitable (RNA), activity assay: suitable (protein interaction) | technique(s) nucleic acid detection: suitable, DNA sequencing: suitable | technique(s) activity assay: suitable (protein interaction), RNA extraction: suitable (nuclear function kit), DNA sequencing: suitable, RNA purification: suitable (with magnetic beads), protein purification: suitable (protein determination) | technique(s) DNA sequencing: suitable, RNA extraction: suitable (nuclear function kit), RNA purification: suitable (with magnetic beads), protein purification: suitable (protein determination), activity assay: suitable (protein interaction), nucleic acid detection: suitable (RNA) |
| manufacturer/tradename Chemicon®, Magna ChIRP® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Chemicon®, Magna ChIRP® | manufacturer/tradename Magna ChIRP® |
| NCBI accession no. | NCBI accession no. - | NCBI accession no. - | NCBI accession no. - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?