Merck
04-1571-I
Anty-RNA polimeraza II podjednostka B1 (fosfo CTD Ser-2), klon 3E10 (szczur monoklonalny).
culture supernatant, clone 3E10, from rat
Synonim(y):
Ukierunkowana przez DNA podjednostka RPB1 polimerazy RNA II, podjednostka B1 polimerazy RNA II, podjednostka A polimerazy RNA II ukierunkowana przez DNA, największa podjednostka polimerazy RNA III, podjednostka RPB1 polimerazy RNA II ukierunkowana przez RNA
Wybierz wielkość
100 μL
1620,00 zł
1620,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Anty-RNA polimeraza II podjednostka B1 (fosfo CTD Ser-2), klon 3E10 (szczur monoklonalny)., culture supernatant, clone 3E10, from rat
biological source
rat
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
3E10, monoclonal
species reactivity
mouse
species reactivity (predicted by homology)
human (immunogen homology)
technique(s)
ChIP: suitable
ELISA: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer2)
Quality Level
Gene Information
human ... POLR2B(5431)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
04-1572-I04-157104-1570-I
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
Gene Information
human ... POLR2B(5431)
Gene Information
human ... POLR2B(5431)
Gene Information
human ... POLR2B(5431)
Gene Information
human ... POLR2B(5431)
clone
3E10, monoclonal
clone
3E8, monoclonal
clone
3E10, monoclonal
clone
4E12, monoclonal
antibody form
culture supernatant
antibody form
culture supernatant
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
culture supernatant
biological source
rat
biological source
rat
biological source
rat
biological source
rat
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Physical form
Nieoczyszczony szczurzy monoklonalny supenatant hodowli tkankowej IgG1κ z 0,05% azydkiem sodu.
Nieoczyszczony
Immunogen
Sprzężony z owalbuminą liniowy peptyd odpowiadający ludzkiej podjednostce B1 polimerazy RNA B1 fosforylowanej w Ser2 domeny C-końcowej (CTD).
Epitop: Fosforylowany Ser2 w domenie C-końcowej (CTD)
Other Notes
Zastępuje: 04-1571
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek NIH/3T3 nietraktowany i traktowany fosfatazą lambda
Evaluated by Western Blotting in untreated and lambda phosphatase treated NIH/3T3 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected RNA Polymerase II subunit B1 (phospho CTD Ser-2) in untreated NIH/3T3 cell lysate.
Application
Analiza immunoprecypitacji chromatyny: Reprezentatywna partia została użyta przez niezależne laboratorium do immunoprecypitacji podjednostki B1 polimerazy RNA II (fosfo-CTD Ser-5) w ChIP (Chapman, R., et al. (2007). Science. 318(5857):1780 -1782.).
Wykazano, że reaguje z ludzkim RBP1 w Ni et al., 2011. Transcription 2:5, 237-242
Anti-RNA polymerase II subunit B1 (phospho CTD Ser-2), clone 3E1 (rat monoclonal) jest wysoce specyficznym szczurzym przeciwciałem monoklonalnym, które celuje w polimerazę RNA i zostało przetestowane metodą western blotting.
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Czynniki transkrypcyjne
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje podjednostkę B1 polimerazy RNA fosforylowaną w Ser2 domeny C-końcowej (CTD).
Wykazano, że reaguje z ludzkim RBP1 w Ni et al., 2011. Transcription 2:5, 237-242
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
General description
RPB1 (podjednostka B1 polimerazy RNA II) jest katalitycznym składnikiem polimerazy RNA II, która syntetyzuje mRNA i niekodujące RNA. Podczas transkrypcji na elongację wpływa stan fosforylacji domeny C-końcowej (CTD) RPB1, która działa jako platforma montażowa dla czynników regulujących inicjację transkrypcji, elongację, terminację i przetwarzanie mRNA. Fosforylacja zachodzi głównie na resztach ′Ser-2′ i ′Ser-5′ tandemowych powtórzeń 7 reszt w domenie C-końcowej (CTD), co aktywuje Pol II. Ta fosforylacja może również wystąpić przy ′Ser-7′ powtórzenia heptapeptydu. To przeciwciało rozpoznaje resztę ′Ser-2′ CTD RPB1.
~220 kDa obserwowane
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Melanie M Frigault et al.
Cancer research communications, 3(11), 2268-2279 (2023-10-26)
Double-hit diffuse large B-cell lymphoma (DH-DLBCL) is an aggressive, and often refractory, type of B-cell non-Hodgkin lymphoma (NHL) characterized by rearrangements in MYC and BCL2. Cyclin-dependent kinase 9 (CDK9) regulates transcriptional elongation and activation of transcription factors, including MYC, making
Dan Yu et al.
Nucleic acids research, 47(9), 4462-4475 (2019-03-14)
The general transcription factor P-TEFb, a master regulator of RNA polymerase (Pol) II elongation, phosphorylates the C-terminal domain (CTD) of Pol II and negative elongation factors to release Pol II from promoter-proximal pausing. We show here that P-TEFb surprisingly inhibits
In vivo live imaging of RNA polymerase II transcription factories in primary cells.
Ghamari, Alireza, et al.
Genes & Development, 27, 767-777 (2013)
Zhaoqing Zheng et al.
eLife, 6 (2017-06-09)
MECP2 mutations underlying Rett syndrome cause widespread misregulation of gene expression. Functions for MeCP2 other than transcriptional are not well understood. In an ex vivo brain preparation from the pond turtle Trachemys scripta elegans, an intraexonic splicing event in the
Xiaohong Zhao et al.
Cell reports, 34(11), 108870-108870 (2021-03-18)
Ibrutinib, a bruton's tyrosine kinase (BTK) inhibitor, provokes robust clinical responses in aggressive mantle cell lymphoma (MCL), yet many patients relapse with lethal Ibrutinib-resistant (IR) disease. Here, using genomic, chemical proteomic, and drug screen profiling, we report that enhancer remodeling-mediated