Przejdź do
05-655
Przeciwciało anty-p21/WAF1/Cip1, klon CP74
clone CP74, Upstate®, from mouse
Synonim(y):
Anti-WAF1, Anty-CAP20, Anty-CIP1, Anty-MDA-6, Anty-P21, Anty-SDI1, Anty-p21CIP1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
200 μg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2030,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
CP74, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
32
2030,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
CP74, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CDKN1A(1026)
General description
21kDa
Immunogen
Rekombinowany ludzki Cip1 pełnej długości z N-końcowym znacznikiem histydynowym; epitop odpowiada aminokwasom 1-80 ludzkiej Cip1 pełnej długości
Application
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Cykl komórkowy, replikacja i naprawa DNA
Przeciwciało anty-p21/WAF1/Cip1, klon CP74 jest wysokiej jakości mysim przeciwciałem monoklonalnym do wykrywania p21/WAF1/Cip1 i zostało zwalidowane w WB.
Biochem/physiol Actions
Cip1
Physical form
0,1M Tris-glicyna, pH 7,4, 0,15M NaCl, 0,05% azydek sodu przed dodaniem glicerolu do 30%.
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko G
Preparation Note
2 lata w temperaturze -20°C
Analysis Note
Kontrola
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-309, ekstrakt jądrowy komórek Hela. Dodać równą objętość buforu Laemmli do 10 μl ekstraktu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 μg zredukowanego ekstraktu na pas dla minigelów.
routinely evaluated by immunoblot on nuclear extract from HeLa cells
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)