Przejdź do
0797
Agar GVPC
plate diam. 90 mm, ready-to-use, sterile, box of 20 plates, selective for Legionella spp
Synonim(y):
Glycine-vancomycin-polymyxin-cycloheximide agar, Legionella Growth Medium
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
317,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106217
NACRES:
NA.74
Plate diam.:
90 mm
Feature:
ready-to-use
Sterility:
sterile
317,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
agency
ISO 11731
sterility
sterile
product line
ReadyPlate™
form
plate (Semi-solid Media Filled)
feature
ready-to-use
packaging
box of 20 plates
manufacturer/tradename
ReadyPlate™
technique(s)
microbiological culture: suitable
plate diam.
90 mm
pH
6.9 ± 0.2 (25 °C)
application(s)
food and beverages
water monitoring
storage temp.
2-8°C
suitability
selective for Legionella spp
General description
Agar GVPC, znany również jako agar glicyna-wankomycyna-polimyksyna-cykloheksymid, to gotowe do użycia podłoże zaprojektowane zgodnie z normą ISO 11731 do wykrywania Legionella spp.
Węgiel aktywny w agarze GVPC ma działanie antytoksyczne dzięki adsorpcji kwasów tłuszczowych, ale przede wszystkim dzięki rozkładowi rodników tlenowych i H2O2. Ekstrakt drożdżowy dostarcza niezbędnych białek i składników odżywczych. L-cysteina jest niezbędnym czynnikiem wzrostu dla wszystkich bakterii Legionella. Rozpuszczalny pirofosforan żelaza (III) [Fe4(P2O7)3] jest stosowany jako specjalne źródło żelaza, którego jakość znacząco wpływa na wzrost Legionelli. α-ketoglutaran stymuluje wzrost Legionelli zarówno jako źródło węgla i azotu (Cykl Krebsa), jak i poprzez pośredniczenie w transporcie żelaza, duża ilość glicyny i polimyksyny B działa przeciwko bakteriom Gram-ujemnym, wankomycyna działa przeciwko bakteriom Gram-dodatnim towarzyszącej flory bakteryjnej. Cykloheksymid działa grzybobójczo zarówno na drożdże, jak i pleśnie. W ten sposób zwiększa się selektywność pożywki.
Application
Glycine Vancomycin Polymyxin Cycloheximide (GVPC) Agar to selektywne podłoże hodowlane stosowane do izolacji, wykrywania i oznaczania liczby Legionella spp. w próbkach wody z różnych źródeł (woda przeznaczona do spożycia przez ludzi, ścieki, wody termalne i mineralne itp.
Legal Information
READYPLATE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
6102507960798
Millipore
Millipore
0797
Agar GVPC
description
plate diam. 90 mm, ready-to-use, sterile, box of 20 plates, selective for Legionella spp
description
powder, for Legionella spp., suitable for microbiology
description
plate diam. 90 mm, ready-to-use, sterile, box of 20 plates, selective for Legionella spp
description
plate size 90 mm, ready-to-use, sterile, pack of 20 plates, selective for bacteria: Legionella spp
form
plate (Semi-solid Media Filled)
form
powder
form
plate (Semi-solid Media Filled)
form
plate (Media Filled)
suitability
selective for Legionella spp
suitability
Legionella spp.
suitability
selective for Legionella spp
suitability
selective for bacteria: Legionella spp
agency
ISO 11731
agency
ISO (11731)
agency
ISO 11731
agency
ISO 11731
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
-
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
application(s)
food and beverages
water monitoring
application(s)
microbiology, environmental
food and beverages
application(s)
food and beverages
water monitoring
application(s)
food and beverages
water monitoring
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)