Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 L | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 95,10 zł |
1 L | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 104,00 zł |
2.5 L | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 197,00 zł |
2.5 L | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 217,00 zł |
4 L | Przewidywany termin wysyłki30 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 348,00 zł |
5 L | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 357,00 zł |
10 L | Przewidywany termin wysyłki30 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 782,00 zł |
5 L | Przewidywany termin wysyłki30 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 886,00 zł |
25 L | Przewidywany termin wysyłki30 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1260,00 zł |
180 L | Przewidywany termin wysyłki30 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 7210,00 zł |
190 L | Przewidywany termin wysyłki30 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 8170,00 zł |
Informacje o tej pozycji
95,10 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Quality Segment
grade
ACS reagent (for analysis)
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
vapor density
2 (vs air)
vapor pressure
184 mmHg ( 20 °C)
description
for analytical purposes, for extraction
product line
EMSURE®
assay
≥99.8% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
465 °C (DIN 51794)
potency
5800 mg/kg LD50, oral (Rat), 20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
13.2 %
dilution
(for analytical testing)
refractive index
n20/D 1.359 (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L in H2O)
capacity
1000 g/kg water absorbing capacity
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
transition temp
flash point <-20 °C
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
InChI key
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Other Notes
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetone
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?