Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 633,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H20BaN2O6S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
633.88
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
228-278-0
NACRES:
NA.21
MDL number:
633,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Sól barowa kwasu difenylo-4-sulfonowego, redox indicator
Quality Segment
form
solid
technique(s)
titration: suitable
loss
≤5% loss on drying, 105°C
pH
5.9 (20 °C, 10 g/L in H2O, slurry)
mp
300 °C
solubility
water: soluble at 20 °C
bulk density
220 kg/m3
λmax
290-295 nm in water
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Ba+2].[S](=O)(=O)([O-])c3ccc(cc3)Nc4ccccc4.[S](=O)(=O)([O-])c1ccc(cc1)Nc2ccccc2
InChI
1S/2C12H11NO3S.Ba/c2*14-17(15,16)12-8-6-11(7-9-12)13-10-4-2-1-3-5-10;/h2*1-9,13H,(H,14,15,16);/q;;+2/p-2
InChI key
IVCNVXFNTKXMCA-UHFFFAOYSA-L
Analysis Note
Tożsamość (spektrum IR): przechodzi test
Maksymalna absorpcja λmax. (woda): 290 - 295 nm
Spec. Absorpcyjność A 1%/1cm (λmax; 0,001 %; woda; obliczone na wysuszonej substancji): 600 - 700
Strata podczas suszenia (105 °C): ≤ 5 %
Przydatność jako wskaźnik redoks: przechodzi test
Maksymalna absorpcja λmax. (woda): 290 - 295 nm
Spec. Absorpcyjność A 1%/1cm (λmax; 0,001 %; woda; obliczone na wysuszonej substancji): 600 - 700
Strata podczas suszenia (105 °C): ≤ 5 %
Przydatność jako wskaźnik redoks: przechodzi test
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?