Przejdź do
1.00616
Phosphate Cell Test, photometric
photometric, 3.0-100.0 mg/L (PO4-P), 9-307 mg/L (PO43-), 7-229 mg/L (P2O5), Spectroquant®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 tests
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
645,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
645,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienieWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Test ogniw fosforanowych, photometric, 3.0-100.0 mg/L (PO4-P), 9-307 mg/L (PO43-), 7-229 mg/L (P2O5), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Segment
usage
sufficient for 25 tests
specific analyte(s)
phosphate
measuring range
3.0-100.0 mg/L (PO4-P), 7-229 mg/L (P2O5), 9-307 mg/L (PO43-)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
agriculture
biotechnology/fermenter
cannabis testing
disposal drainage water
environmental
ground and surface water
seawater
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (Phosphomolybdenum blue)
storage temp.
15-25°C
General description
(o-fosforan) Metoda: fotometryczna, PMB 3,0 - 100,0 mg/l PO₄-P 9 - 307 mg/l PO₄³- 7 - 229 mg/l P₂O₅ Spectroquant®
Test Spectroquant® Phosphate Cell umożliwia dokładne ilościowe oznaczenie zawartości ortofosforanów w próbkach wodnych.
W roztworze siarkowym jony ortofosforanowe reagują z jonami molibdenianowymi, tworząc kwas molibdenofosforowy. Kwas askorbinowy redukuje go do błękitu fosfomolibdenowego (PMB), który jest oznaczany fotometrycznie.
Metoda jest analogiczna do EPA 365.2+3, APHA 4500-P E i DIN EN ISO 6878.
Testy komórkowe Spectroquant® są dostarczane z fabrycznie napełnionymi okrągłymi kuwetami 16 mm i wszystkimi wymaganymi odczynnikami do przeprowadzenia analizy zgodnie z dostarczoną ulotką z instrukcją.
Wszystkie zestawy testów komórkowych i odczynników Spectroquant® są wyposażone w unikalny identyfikator Live ID (kod kreskowy 2D), który umożliwia bezproblemowe rozpoznawanie metod i zawiera istotne informacje, takie jak numer partii, data ważności i automatyczne aktualizacje kalibracji.
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Test ogniw fosforanowych
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Kody zagrożeń
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)