Przejdź do
1.00665
Acetonitrile
≥99.8% (GC), suitable for GC/MS, SupraSolv®
Synonim(y):
Cyanomethane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
229,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
491,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
41.05
NACRES:
NA.03
EC Index Number:
200-835-2
UNSPSC Code:
12352117
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
741857
Assay:
≥99.8% (GC)
Technique(s):
GC/MS: suitable
Bp:
81-82 °C (lit.)
Vapor pressure:
72.8 mmHg ( 20 °C), 97 hPa ( 20 °C)
229,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Acetonitrile, for gas chromatography MS SupraSolv®
Quality Segment
vapor density
1.41 (vs air)
vapor pressure
72.8 mmHg ( 20 °C), 97 hPa ( 20 °C)
product line
SupraSolv®
assay
≥99.8% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
524 °C, 973 °F
expl. lim.
16 %
technique(s)
GC/MS: suitable
impurities
≤0.05% Water
evapn. residue
≤3.0 mg/L
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
transition temp
flash point 2 °C
density
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
General description
SupraSolv® MS is a dedicated high-purity solvent grade specifically engineered for sample preparation and extraction in gas chromatography coupled with mass spectrometric detection (GC-MS)
Application
SupraSolv® MS solvents are routinely employed in highly demanding GC-MS-based analytical workflows, including polychlorinated biphenyl (PCB) determination in water and soil, pesticide residue analysis in food commodities such as fruits and vegetables, environmental contaminant profiling, dioxin screening, and multi-residue methods — applications in which unambiguous mass spectral identification and accurate trace-level quantification are of paramount regulatory and scientific importance.
Analysis Note
SupraSolv® MS solvents are produced via purification processes, yielding:
  • Extremely low levels of non-volatile residues and evaporation residues, preventing column contamination and ion source fouling
  • Minimal intrinsic volatile organic impurities, verified by GC-MS testing across the full chromatographic retention time window
Other Notes
Complete GC Workflow Guide for ICH Q3C(R9) and USP<467>Compliance
Explore various labsafety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Legal Information
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetonitrile
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2.0 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75-05-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)