Przejdź do
1.00975
Alkohol n-amylowy
(Pentan-1-ol) for analysis EMSURE®
Synonim(y):
1-Pentanol, alkohol pentylowy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
421,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
857,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)4OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.15
UNSPSC Code:
12191502
EC Index Number:
200-752-1
NACRES:
NB.21
MDL number:
Assay:
≥98.5% (GC)
Grade:
reagent grade
Bp:
138 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
2.04 hPa ( 20 °C)
421,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: Glass bottle
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
reagent grade
Quality Segment
vapor pressure
2.04 hPa ( 20 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥98.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
300 °C (DIN 51794)
potency
3670 mg/kg LD50, oral (Rat), 2306 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.6 % (v/v)
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.000002% B (Boron), ≤0.000002% Co (Cobalt), ≤0.000002% Cr (Chromium), ≤0.000005% Cd (Cadmium), ≤0.00001% Ba (Barium), ≤0.00005% Al (Aluminium), ≤0.00005% Ca (Calcium), ≤0.005% Free acid (as CH3COOH), ≤0.1% Valerian aldehyde (GC), ≤0.1% Water
evapn. residue
≤0.005%
pH
7 (20 °C, 22 g/L)
bp
138 °C/1013 hPa
mp
-78 °C
transition temp
flash point 47 °C
density
0.815 g/cm3 at 20 °C
cation traces
Cu: ≤0.000002%, Fe: ≤0.00005%, Mg: ≤0.00001%, Mn: ≤0.000002%, Ni: ≤0.000002%, Pb: ≤0.00001%, Sn: ≤0.00001%, Zn: ≤0.00001%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OCCCCC
InChI
1S/C5H12O/c1-2-3-4-5-6/h6H,2-5H2,1H3
InChI key
AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N
General description
Rozpuszczalniki klasy EMSURE nadają się do szerokiego spektrum klasycznych zastosowań laboratoryjnych i są często używane w regulowanych i bardzo wymagających zastosowaniach laboratoryjnych. EMSURE zapewnia najlepsze na świecie i najobszerniejsze specyfikacje produktów. Deklarujemy, że nasz asortyment EMSURE jest zgodny z ACS, z częścią odczynnikową Farmakopei Europejskiej (Reag. Ph Eur), a także z normami ISO.
Application
  • Synteza i właściwości 1,11,15,25-tetrahydroksy-4,8,18,22-Di (Bridged Dipropionate Carboxyl) Phthalocyanine Copper: Badanie to podkreśla zastosowanie alkoholu n-amylowego w syntezie złożonych związków organicznych, wykazując jego skuteczność w ułatwianiu precyzyjnych reakcji chemicznych niezbędnych do opracowania nowych materiałów i farmaceutyków (Xia et al., 2015).
  • Oznaczanie specjacji Cr(III)/Cr(VI) chromu w próbkach wody poprzez wygaszanie luminescencji kwercetyny: W badaniu tym wykorzystano alkohol n-amylowy do monitorowania środowiska, w szczególności do wykrywania i różnicowania gatunków chromu w wodzie, ilustrując jego znaczenie dla bezpieczeństwa środowiska i zgodności z przepisami (Hosseini i Belador, 2009).
  • Zastosowanie mikroekstrakcji rozpuszczalnikowej w przestrzeni nadpowierzchniowej do analizy mononitrotoluenów w próbkach ścieków: Zastosowanie alkoholu n-amylowego w przygotowaniu próbek do analizy zanieczyszczeń w ściekach podkreśla jego kluczową rolę w protokołach badań środowiskowych, zapewniając skuteczne i wydajne metody ekstrakcji (Ebrahimzadeh et al., 2007).
  • Solwotermalne przygotowanie i właściwości wykrywania gazu wiskerów ZnO: W tym artykule omówiono zastosowanie alkoholu n-amylowego w solwotermalnej syntezie wiskerów tlenku cynku, podkreślając jego użyteczność w produkcji czujników, które są kluczowe dla monitorowania środowiska i badań materiałoznawczych (Jiaqiang et al., 2006).
Other Notes
Odkryj EMSURE - aby być więcej niż pewnym!
Zapoznaj się z różnymi akcesoriami i sprzętem z zakresu bezpieczeństwa laboratoryjnego do bezpiecznego obchodzenia się z rozpuszczalnikami, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa już od pierwszego użycia.
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Alkohol n-amylowy
Słowo ostrzegawcze
Danger
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
120.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
49 °C - closed cup
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
71-41-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)