Przejdź do
1.01322
Oranż metylowy (C.I. 13025)
pH indicator, ACS, Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Sól sodowa kwasu 4-dimetyloaminoazobenzeno-4′-sulfonowego, oranż złoty, heliantyna, oranż III
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
433,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1520,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
10 810,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H14N3NaO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
327.33
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
208-925-3
NACRES:
NA.05
MDL number:
433,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Oranż metylowy (C.I. 13025), indicator ACS,Reag. Ph Eur
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
form
solid
potency
60 mg/kg LD50, oral (Rat)
loss
≤5% loss on drying, 110°C
pH
6.5 (20 °C, 5 g/L in H2O)
mp
>300 °C
bulk density
200‑400 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)([O-])c1ccc(cc1)N=Nc2ccc(cc2)N(C)C
InChI
1S/C14H15N3O3S/c1-17(2)13-7-3-11(4-8-13)15-16-12-5-9-14(10-6-12)21(18,19)20/h3-10H,1-2H3,(H,18,19,20)/p-1
InChI key
IETWCRRCPURZOC-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Wspomagana roślinnie zielona synteza nanocząstek srebra z wykorzystaniem ekstraktu z liści Dalbergia sissoo oraz ich zastosowania przeciwutleniające, przeciwbakteryjne i katalityczne...: W badaniach wykorzystano oranż metylowy jako wskaźnik w zielonej syntezie nanocząstek srebra przy użyciu ekstraktu z liści Dalbergia sissoo. W badaniu podkreślono jego katalityczne zastosowanie w degradacji barwników, wykazując korzyści dla środowiska wynikające z syntezy nanocząstek wspomaganej roślinami (Khatun et al., 2024).
  • Degradacja barwników i utlenianie siarki oranżu metylowego i tiofenolu za pomocą nowo zaprojektowanego nanokompozytowego fotokatalizatora GQDs/NiSe-NiO w domowym oświetleniu LED...: Badanie to koncentrowało się na skutecznej fotokatalitycznej degradacji oranżu metylowego przy użyciu nowego nanokompozytowego fotokatalizatora w świetle LED, prezentując znaczący postęp w materiałach fotokatalitycznych do oczyszczania ścieków (Srivastava et al., 2023).
  • Nanocząstki ZnO z ekstraktem z liści Bryophyllum pinnatum o ogromnym potencjale do fotokatalitycznej degradacji zanieczyszczeń przemysłowych napędzanej energią słoneczną: Badania wykazały syntezę nanocząstek ZnO przy użyciu ekstraktu z liści Bryophyllum pinnatum i ich zastosowanie w fotokatalitycznej degradacji oranżu metylowego, prezentując zrównoważone podejście do zwalczania zanieczyszczeń przemysłowych (Dhiman et al., 2023).
  • Napędzane światłem nanobiohybrydy Aspergillus niger-ZnS do degradacji oranżu metylowego...: W artykule zbadano wykorzystanie nanobiohybryd Aspergillus niger-ZnS do degradacji oranżu metylowego, podkreślając potencjał biogenicznych podejść w zwiększaniu wydajności fotokatalitycznej (Priyanka & Lens, 2022).
  • Bakteryjnie napędzane wytrącanie siarczku kadmu na porowatych membranach: W kierunku platform do zastosowań fotokatalitycznych ..: W badaniu wykorzystano oranż metylowy do oceny wydajności fotokatalitycznej siarczku kadmu wytrąconego na porowatych membranach przez bakterie, proponując nową metodę tworzenia platform fotokatalitycznych do zastosowań środowiskowych (Marusak et al., 2018).
Analysis Note
Zakres przejścia: pH 3,1 - pH 4,4 różowy - pomarańczowy żółty
Wygląd roztworu: przechodzi test
Strata przy suszeniu (110 °C): ≤ 5
Zakres przejścia (wg ACS): przechodzi test
Test wrażliwości: przechodzi test
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Co się dzieje?
WGK 3
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?