Przejdź do
1.01340
Kongo czerwone (C.I. 22120)
pH indicator, Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Congo red (C.I. 22120)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
287,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H22N6Na2O6S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
696.66
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
209-358-4
NACRES:
NA.21
MDL number:
eCl@ss:
32039090
287,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Kongo czerwone (C.I. 22120), indicator Reag. Ph Eur
agency
reag. Ph. Eur.
Quality Segment
vapor pressure
<1 Pa
form
powder
potency
143 mg/kg LD50, oral (Rat)
loss
≤5% loss on drying, 110°C
color
almost clear to slightly turbid red, 1.0g/L;water, red-brown
pH
6.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
>360 °C
bulk density
600‑700 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[S](=O)(=O)([O-])c1c2c(c(c(c1)N=Nc3ccc(cc3)c4ccc(cc4)N=Nc5c(c6c(c(c5)[S](=O)(=O)[O-])cccc6)N)N)cccc2
InChI
1S/C32H24N6O6S2.2Na/c33-31-25-7-3-1-5-23(25)29(45(39,40)41)17-27(31)37-35-21-13-9-19(10-14-21)20-11-15-22(16-12-20)36-38-28-18-30(46(42,43)44)24-6-2-4-8-26(24)32(28)34;;/h1-18H,33-34H2,(H,39,40,41)(H,42,43,44);;/q;2*+1/p-2
InChI key
IQFVPQOLBLOTPF-UHFFFAOYSA-L
Analysis Note
Wygląd: Czerwono-brązowy do brązowo-czerwonego proszek, ewentualnie z częściami ziarnistymi.
Wygląd roztworu (1,0 gr/l; woda): Prawie klarowny do lekko mętnego, czerwony
Zakres przejścia: pH 3,0 - pH 5,2 fioletowy - pomarańczowo-czerwony
Strata przy suszeniu (110 °C): ≤ 5 %
Test wrażliwości: przechodzi test pozytywnie
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1B - Repr. 2
WGK
WGK 3
Kody zagrożeń
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
573-58-0
CAS No.
573-58-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)