Przejdź do
1.01786
Zakres wrzenia benzyny lakowej 30-50°C
for analysis EMSURE®
Synonim(y):
Benzyna lakowa, eter naftowy
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12191502
Grade:
reagent grade
Bp:
30-50 °C/1013 hPa
grade
reagent grade
Quality Segment
product line
EMSURE®
form
liquid
autoignition temp.
285 °C
expl. lim.
1.2-7.5 % (v/v)
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.000002% B (Boron), ≤0.00005% Al (Aluminium), ≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.005% Sulfur compounds (as S), ≤0.01% Aromatics (as benzene), ≤0.01% Water
evapn. residue
≤0.003%
color
APHA: ≤10
bp
30-50 °C/1013 hPa
iodine value
≤0.3
transition temp
flash point <-30 °C
density
0.65 g/cm3 at 20 °C
cation traces
Ba: ≤0.00001%, Ca: ≤0.00005%, Cd: ≤0.000005%, Co: ≤0.000002%, Cr: ≤0.000002%, Cu: ≤0.000002%, Fe: ≤0.00001%, Mg: ≤0.00001%, Mn: ≤0.000002%, Ni: ≤0.000002%, Pb: ≤0.00001%, Sn: ≤0.00001%, Zn: ≤0.00001%
storage temp.
2-30°C
General description
Rozpuszczalniki klasy EMSURE nadają się do szerokiego spektrum klasycznych zastosowań laboratoryjnych i są często używane w regulowanych i bardzo wymagających zastosowaniach laboratoryjnych. EMSURE zapewnia najlepsze na świecie i najobszerniejsze specyfikacje produktów. Deklarujemy, że nasz asortyment EMSURE jest zgodny z ACS, z częścią odczynnikową Farmakopei Europejskiej (Reag. Ph Eur), a także z normami ISO.
Other Notes
Odkryj EMSURE - aby być więcej niż pewnym!
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
FlameHealth hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 1 - Muta. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°C)
< -30 °C
Kody zagrożeń
Temperatura zapłonu (°F)
<-22.0 °F
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64742-49-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)