Przejdź do
1.01964
dekahydrat tetraboranu dwusodowego
certified secondary standard reference material for pH measurement; directly traceable to primary SRM from NIST/PTB pH(S)=9.180 (25°C) Certipur®
Synonim(y):
Boraks, dekahydrat biboranu sodu, dekahydrat boranu sodu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
648,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
B4Na2O7 · 10H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
381.37
UNSPSC Code:
41116107
EC Index Number:
215-540-4
NACRES:
NA.24
MDL number:
eCl@ss:
25140904
648,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
agency
complies with DIN 19266
vapor pressure
0.213 hPa ( 20 °C)
product line
Certipur®
potency
2660 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
9.2 (20 °C, 47 g/L in H2O)
mp
75 °C (Elimination of water of crystallisation)
solubility
49.74 g/L
density
1.72 g/cm3 at 20 °C
bulk density
750 kg/m3
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na+].[Na+].B([O-])(OB([O-])OB=O)OB=O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/B4O7.2Na.10H2O/c5-1-9-3(7)11-4(8)10-2-6;;;;;;;;;;;;/h;;;10*1H2/q-2;2*+1;;;;;;;;;;
InChI key
OJPFLODMGUZMKD-UHFFFAOYSA-N
General description
Certyfikowane wtórne standardowe bufory referencyjne Certipur® służą do precyzyjnej kalibracji i monitorowania przyrządów do pomiaru pH i roztworów buforowych. Są one kontrolowane pod względem jakości i kwalifikowane w naszych akredytowanych laboratoriach kalibracyjnych ISO/IEC 17025 i 17034 w odniesieniu do certyfikowanych pierwotnych standardowych materiałów odniesienia (SRM) zgodnie z normami DIN 19266, IUPAC, NIST, Ph. Eur i USP. Materiały referencyjne Certipur® oferują maksymalną dokładność, niezawodność i wygodę oraz pomagają uniknąć kosztownych powtórzeń analiz.
Odwiedź stronę Certyfikaty ISO i samooceny jakości zakładu, aby uzyskać dostęp do aktualnych certyfikatów akredytacji.
Pobierz swój certyfikat na stronie http://www.sigma-aldrich.com, aby wyświetlić certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę wygaśnięcia.
Application
Dekahydrat tetraboranu dwusodowego [pH(S)=9,180 (25 °C)] jest certyfikowanym buforem wzorcowym stosowanym jako bufor kalibracyjny dla przyrządów pH lub elektrod pH.
Features and Benefits
  • Produkt jest dostarczany z kompleksowym, specyficznym dla partii Certyfikatem Analizy zawierającym istotne dane dla systemu zarządzania jakością.
Wartość pH tego roztworu buforowego Certipur® jest mierzona za pomocą potencjometrii różnicowej z dwiema platynowymi elektrodami wodorowymi względem podstawowych SRM NIST i PTB [pH(S)=9,180 (25 °C)].
  • Jest to certyfikowany materiał referencyjny (CRM) oferowany w czystym formacie.
  • Przeznaczony do niezwykle precyzyjnej kalibracji, kwalifikacji i monitorowania instrumentów pH oraz do testowania innych roztworów buforowych.
Analysis Note
Wartość pH (25 °C): 9,180 - 9,186
Tożsamość: przechodzi test
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under dekahydrat tetraboranu dwusodowego
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
WGK
WGK 1
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Kody zagrożeń
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1303-96-4
CAS No.
1303-96-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)