Merck
1.02059
Calcium carbonate
99.95 Suprapur®
Zaloguj się aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe
Wybierz wielkość
50 G
1000,00 zł
500 G
7800,00 zł
1000,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CaCO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.09
Beilstein:
8008338
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Numer indeksu EC:
207-439-9
NACRES:
NA.21
opis
for inorganic trace analysis
Próba
99.95%
Formularz
solid
siła działania
6450 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
9.5-10.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
mp
825 °C (decomposition)
rozpuszczalność
0.017 g/L
gęstość
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
gęstość nasypowa
300‑1400 kg/m3
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
Klucz InChI
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
C483020293212010
grade
for inorganic trace analysis
grade
-
grade
-
grade
-
assay
99.95%
assay
≥99.0%
assay
≥99.995% trace metals basis
assay
98.5-100.5% (based on anhydrous substance)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
solid
form
powder
form
powder and chunks
form
powder
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
density
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
  • Stałe sprężystości biogenicznego węglanu wapnia...: W niniejszym badaniu zbadano właściwości sprężyste biogenicznego węglanu wapnia, zapewniając cenny wgląd w jego zachowanie mechaniczne i potencjalne zastosowania w biomateriałach i naukach o środowisku (Best et al., 2024).
  • Modyfikacja żywej okrzemki Thalassiosira weissflogii prekursorem wapnia poprzez mechanizm pobierania wapnia: Biomateriał nowej generacji dla zaawansowanych systemów dostarczania..: Badanie to bada modyfikację żywych okrzemek prekursorami węglanu wapnia, proponując innowacyjne zastosowania w zaawansowanych systemach dostarczania leków (Abdul Rahman et al., 2024).
Komentarz do analizy
Czystość (metaliczna): ≥ 99,95%
Oznaczenie (kompleksometryczne): ≥ 99.0 %
Chlorek (Cl): ≤ 5 ppm
Fosforan (PO₄): ≤ 10 ppm
Siarczan (SO₄): ≤ 20 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0,20 ppm
Ba (Bar): ≤ 2.0 ppm
Cd (Kadm): ≤ 0,010 ppm
Ce (Cer): ≤ 0,050 ppm
Co (Kobalt): ≤ 0,010 ppm
Cr (Chrom): ≤ 0.050 ppm
Cu (Miedź): ≤ 0.050 ppm
Eu (Europ): ≤ 0.010 ppm
Fe (Żelazo): ≤ 0.100 ppm
Hg (Rtęć): ≤ 0.050 ppm
K (Potas): ≤ 2.0 ppm
La (Lantan): ≤ 0.050 ppm
Li (Lit): ≤ 1.0 ppm
Mg (Magnez): ≤ 5.0 ppm
Mn (Mangan): ≤ 0.050 ppm
Na (Sód): ≤ 3.0 ppm
Ni (Nikiel): ≤ 0.050 ppm
Pb (Ołów): ≤ 0.050 ppm
Rb (rubid): ≤ 20 ppm
Sc (skand): ≤ 0,010 ppm
Sm (samar): ≤ 0,010 ppm
Sr (stront): ≤ 100 ppm
Tl (tal): ≤ 0.01 ppm
Y (itr): ≤ 0,010 ppm
Yb (iterb): ≤ 0,010 ppm
Zn (cynk): ≤ 0,10 ppm
Informacje prawne
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany