Przejdź do
1.02407
szczawian dwusodowy
volumetric standard, secondary reference material for redox titration, traceable to NIST Standard Reference Material (SRM) Certipur® Reag. USP
Synonim(y):
Sól sodowa kwasu szczawiowego
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
60 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
571,00 zł
60 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
622,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2Na2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.00
UNSPSC Code:
41116107
EC Index Number:
200-550-3
NACRES:
NA.24
MDL number:
eCl@ss:
25140904
571,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienieWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
ISO 17025, reag. USP
form
solid
potency
375 mg/kg LD50, oral (Rat)
technique(s)
titration: suitable
pH
8 (20 °C, 30 g/L in H2O)
mp
250-270 °C (decomposition)
density
2.27 g/cm3 at 20 °C
bulk density
600 kg/m3
application(s)
cosmetics
food and beverages
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C2H2O4.2Na/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);;/q;2*+1/p-2
InChI key
ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
General description
Odwiedź stronę Certyfikaty ISO i samooceny jakości zakładu, aby uzyskać dostęp do aktualnych certyfikatów akredytacji.
Pobierz swój certyfikat na stronie http://www.sigma-aldrich.com, aby wyświetlić certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę wygaśnięcia.
Szczawian dwusodowy to wzorzec wolumetryczny wytwarzany w rygorystycznych warunkach i mierzony z najwyższą możliwą precyzją. Jego ułamek masowy jest określany za pomocą miareczkowania potencjometrycznego i jest kwalifikowany w laboratorium akredytowanym zgodnie z normą DIN EN ISO/IEC 17025.
Application
Jest stosowany jako certyfikowany materiał referencyjny (CRM) do oznaczania miana w miareczkowaniu redoks, zgodnie z rozdziałami dotyczącymi odczynników USP i Ph. Eur.
Features and Benefits
  • Dostępny w postaci stałej w bezpiecznej szklanej butelce zapewniającej stabilność przez cały okres przechowywania do momentu otwarcia.
  • Certyfikowany materiał referencyjny zgodny z normą ISO 17034
  • Materiał o wysokiej czystości identyfikowalny ze standardowymi materiałami referencyjnymi NIST
  • Kwalifikowany w laboratorium akredytowanym zgodnie z normą DIN EN ISO/IEC 17025
  • Zgodnie z rozdziałami odczynników USP i Ph. Eur
  • Wysoka jakość zapewniająca dokładne oznaczenia miana
  • Wraz z certyfikatem analizy (CoA)
Packaging
Numery SKU opakowań kończące się na "3" to SmartChemicals z tagiem RFID na etykiecie w celu płynnego przesyłania danych do urządzenia, np. xxxxxx1003 lub xxxxxxx 4003. Więcej informacji na stronie www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals.
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under szczawian dwusodowy
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)