Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 301,00 zł |
2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 704,00 zł |
10 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2310,00 zł |
Informacje o tej pozycji
301,00 zł
vapor density
4.1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
160 mmHg ( 20 °C)
description
isocratic
product line
LiChrosolv®
assay
≥99.8% (GC)
form
liquid
potency
695 mg/kg LD50, oral (Rat), >3980 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, UHPLC: suitable, UV/Vis spectroscopy: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.01% Water
evapn. residue
≤5.0 mg/L
transmittance
255 nm, ≥70%, 260 nm, ≥85%, 300 nm, ≥98%
refractive index
n20/D 1.445 (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
solubility
8 g/L
density
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
InChI key
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Application
- Preparation and application of stimuli-responsive PET TeMs: Utilizes RAFT graft block copolymerisation of styrene and acrylic acid for the separation of water-oil emulsions, demonstrating the adaptation of chloroform in enhancing polymer properties for environmental applications (Muslimova et al., 2024).
- Effect of Stool Sampling on a Routine Clinical Method: Describes the use of chloroform in gas chromatography-mass spectrometry for the quantification of short-chain fatty acids in stool samples, highlighting its importance in clinical diagnostics (Mahdi et al., 2024).
- Improved lipid analysis using a 2D-LC-MS system: Discusses a novel injection procedure involving chloroform for enhanced lipid profiling, showcasing its critical role in advanced biochemical analysis (Pánczél et al., 2024).
- Ecological Risk Assessment of Three Pesticide Additives in Soil: Addresses the application of chloroform in the remediation of contaminated soils, emphasizing its utility in environmental toxicology and soil science (Li et al., 2024).
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chloroform
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-66-3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?