Przejdź do
1.02445
Chloroform
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonim(y):
TCM, Trichloromethane, Methane trichloride, Methyl trichloride, Methylidyne trichloride, Trichloromethane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
146,00 zł
2.5 L
Przewidywany termin wysyłki12 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
305,00 zł
4 L
Przewidywany termin wysyłki26 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
489,00 zł
10 L
Przewidywany termin wysyłki18 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1010,00 zł
25 L
Przewidywany termin wysyłki19 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1780,00 zł
Przewidywany termin wysyłki26 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
11 470,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CHCl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
119.38
UNSPSC Code:
12191502
NACRES:
NA.21
EC Index Number:
200-663-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1731042
eCl@ss:
32039090
Assay:
≥99.8%, 90-99.4% (GC)
Grade:
ACS reagent
Bp:
60.5-61.5 °C (lit.)
Vapor pressure:
160 mmHg ( 20 °C)
146,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Packaging: Glass bottle
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
vapor density
4.1 (vs air)
vapor pressure
160 mmHg ( 20 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99.8%, 90-99.4% (GC)
form
liquid
potency
695 mg/kg LD50, oral (Rat), >3980 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
contains
0.6-1.0% Ethanol as stabilizer
dilution
(for analytical testing)
refractive index
n20/D 1.445 (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
density
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
InChI key
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
General description
EMSURE grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
Application
Chloroform is used as a:
  • Solvent in the lipid analysis process to dissolve isolated lipid samples.
  • Component of the solvent mixture used for the extraction and purification of DNA from homogenized liver tissue.
Other Notes
Discover EMSURE - to be more than sure!
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chloroform
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-66-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?