Przejdź do
1.02776
Trehalose dihydrate
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., ChP, NF, JP
Synonim(y):
D-(+)-Trehalose dihydrate, 1-O-alpha-D-Glucopyranosyl-alpha-D-glucopyranoside, α,α-Trehalose, α-D-Glucopyranosyl-α-D-glucopyranoside
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kg
12 kg
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H22O11 · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
378.33
EC Index Number:
202-739-6
UNSPSC Code:
12352201
Beilstein/REAXYS Number:
5322018
MDL number:
Tego produktu nie można kupić jako gość. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami pod adresem +48 225 844 261lub
.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
ChP, JP, NF, Ph. Eur.
product line
EMPROVE® EXPERT
form
solid
feature
RNase and DNase free
technique(s)
pH adjustment: suitable
mp
96.5-97.5 °C
application(s)
biomolecule formulation
downstream processes
liquid formulation
mRNA manufacturing
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
upstream processes
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11.2H2O/c13-1-3-5(15)7(17)9(19)11(21-3)23-12-10(20)8(18)6(16)4(2-14)22-12;;/h3-20H,1-2H2;2*1H2/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9-,10-,11-,12-;;/m1../s1
InChI key
DPVHGFAJLZWDOC-PVXXTIHASA-N
General description
Chemicals play an important role in the stabilization of a biologic drug during its manufacturing and formulation process – for instance, by preventing aggregation. We offer a wide range of high-quality stabilizers, buffers and salts to successfully purify and formulate your biomolecules. Specifically developed for high-risk applications, they are low in bioburden and endotoxins.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Trehalose is widely used in biomolecule formulation as a stabilizing agent.
Trehalose dihydrate Emprove® Expert is low in endotoxins and bioburden, making it the right choice for your high-risk applications.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trehalose dihydrate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Masz trudności ze znalezieniem produktu lub numeru serii/partii?
Podczas wyświetlania na stronie internetowej numery produktów są łączone z wielkością przesyłki / ilością (przykład: T1503-25G). Pamiętaj że w polu „Numer produktu” należy podać TYLKO numer produktu (przykład: T1503).
Przykład:
T1503
Numer produktu
-
25G
Wielkość opakowania/ilość
Przykłady dodatkowe:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
wpisz jako 1.000309185)
Mieć kłopoty? Poczuj się swobodnie w kontakcie Pomoc techniczna dla wsparcia