Przejdź do
1.03701
Hexane
≥99% (GC), suitable for LC/MS, LiChrosolv®
Synonim(y):
Hexane, n-Hexane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
650,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1250,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)4CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
86.18
UNSPSC Code:
41116105
EC Index Number:
203-777-6
NACRES:
NA.03
Beilstein/REAXYS Number:
1730733
MDL number:
eCl@ss:
32120505
Assay:
≥99% (GC)
Technique(s):
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, UHPLC: suitable, UV/Vis spectroscopy: suitable, gas chromatography (GC): suitable
Bp:
69 °C (lit.)
Vapor pressure:
256 mmHg ( 37.7 °C), 5.2 psi ( 37.7 °C), ~132 mmHg ( 20 °C)
650,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
n-heksan, hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
vapor density
~3 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
256 mmHg ( 37.7 °C), 5.2 psi ( 37.7 °C), ~132 mmHg ( 20 °C)
product line
LiChrosolv®
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
453 °F
expl. lim.
7.7 %
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, UHPLC: suitable, UV/Vis spectroscopy: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.005% Water, ≤10 ppb Al (Aluminium), ≤10 ppb Ca (Calcium), ≤10 ppb Fe (Iron), ≤10 ppb Mg (Magnesium), ≤10 ppb Na (Sodium), ≤5 ppb K (Potassium)
evapn. residue
≤2.0 mg/L
transmittance
210 nm, ≥60%, 225 nm, ≥90%, 245 nm, ≥98%
refractive index
n20/D 1.375 (lit.)
kinematic viscosity
0.50 cSt(20 °C)
bp
69 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
transition temp
flash point -22 °C
density
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
General description
Produkt jest rozpuszczalnikiem o wysokiej czystości, który zapewnia stabilność bazową, najniższe poziomy zanieczyszczeń i wysoką przepuszczalność promieniowania UV w zastosowaniach LC-MS.
Application
Stosowany w badaniach przesiewowych i wykrywaniu aktywnych estrogenowo nonylofenoli w wodzie za pomocą planarnej ekstrakcji do fazy stałej, a następnie wysokosprawnej chromatografii cienkowarstwowej.
Stosowany również w:
  • analizie węglowodorów nasyconych olejów mineralnych w olejach roślinnych za pomocą interfejsu LC-GC.
  • badaniach cukrów i kwasów organicznych w matrycach biologicznych przy użyciu GC sprzężonej z potrójną poczwórną spektrometrią mas (QqQ-MS).
Features and Benefits
  • brak pików widmowych
  • pełna odtwarzalność
  • wydłuża żywotność kolumn
  • zoptymalizowany i przetestowany pod kątem zastosowań LC-MS
  • minimalne tłumienie jonów tła
  • zmniejszone ryzyko zanieczyszczenia
  • mniejsze narażenie na niebezpieczne chemikalia
Preparation Note
Produkt przefiltrowany przez filtr 0,2 μm
Analysis Note
Czystość (GC): ≥ 99,0 %
Tożsamość (IR): zgodna
Pozostałość po odparowaniu: ≤ 2,0 mg/l
Woda: ≤ 0,005 %
Kwasowość: ≤ 0,0002 meq/g
Zasadowość: ≤ 0.0002 meq/g
Al (Aluminium): ≤ 10 ppb
Ca (Wapń): ≤ 10 ppb
Fe (Żelazo): ≤ 10 ppb
K (Potas): ≤ 5 ppb
Mg (Magnez): ≤ 10 ppb
Na (Sód): ≤ 10 ppb
Transmisja (przy 210 nm): ≥ 60 %
Transmisja (przy 225 nm): ≥ 90 %
Transmisja (od 245 nm): ≥ 98 %
Odpowiedni dla LC-MS; Intensywność piku masy tła na podstawie rezerpiny(APCI/ESI pozytywny): ≤ 2 ppb
Odpowiedni dla LC-MS; Intensywność piku masy tła na podstawie rezerpiny(APCI/ESI negatywny): ≤ 20 ppb
Filtrowany przez filtr 0,2 µm.
Other Notes
Poznaj różne akcesoria i sprzęt bezpieczeństwa laboratoryjnego do bezpiecznego obchodzenia się z rozpuszczalnikami, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa już od pierwszego użycia.
Legal Information
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under n-heksan
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system, Nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
-7.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-22 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
110-54-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?