Merck
1.03726
Methanol
99.9% (GC), suitable for UHPLC, LiChrosolv®
Synonim(y):
MeOH, hydroksymetan, karbinol
Zaloguj się aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe
Wybierz wielkość
1 L
482,00 zł
2 L
769,00 zł
482,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
32.04
Beilstein:
1098229
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116105
Numer indeksu EC:
200-659-6
NACRES:
NA.03
Bp:
64.7 °C (lit.)
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Methanol, for UHPLC-MS LiChrosolv®
agency
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1621
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for EPA OTM-45
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
Poziom jakości
zgodność regionalna
suitable for FDA C-010.02
gęstość pary
1.11 (vs air)
ciśnienie pary
128 hPa ( 20 °C)
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
linia produktu
LiChrosolv®
Próba
99.9% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
725 °F
granice wybuchowości
36 %
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC: suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.329 (lit.)
Lepkość kinematyczna
0.54-0.59 cSt(20 °C)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
temp. przejścia
flash point 9.7 °C
gęstość
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CO
Zastosowanie
PFAS testing
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
Klucz InChI
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
1.060181.060351.00837
Methanol for UHPLC-MS LiChrosolv®
Supelco
1.03726
Methanol
Methanol for liquid chromatography LiChrosolv®
Supelco
1.06018
Methanol
Methanol hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
Supelco
1.06035
Methanol
Methanol for gas chromatography MS SupraSolv®
Supelco
1.00837
Methanol
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
technique(s)
UHPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
LC/MS: suitable
technique(s)
GC/MS: suitable
assay
99.9% (GC)
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99.9% (GC)
assay
99% (GC)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
bp
64.7 °C (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
autoignition temp.
725 °F
autoignition temp.
725 °F
autoignition temp.
725 °F
autoignition temp.
725 °F
Opis ogólny
Rozpuszczalniki UHPLC-MS LiChrosolv® zostały zaprojektowane tak, aby spełnić najwyższe wymagania UHPLC-MS w badaniach i kontroli jakości, w tym w proteomice i metabolomice oraz w zastosowaniach środowiskowych, klinicznych, spożywczych lub przemysłowych.
Zastosowanie
Metanol jest rozpuszczalnikiem o wysokiej czystości stosowanym jako składnik fazy ruchomej w analizach ultra wysokosprawnej chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas (UHPLC-MS).
Produkt jest stosowany jako rozpuszczalnik w badaniach takich jak np:
  • wysokorozdzielcza analiza spektrometryczna mas (HRMS) substancji per- i polifluoroalkilowych (PFAS) w środowiskowych próbkach wody[1]
  • badanie UHPLC-MS/MS PFAS i/lub sulfonianu perfluorooktanu (PFOS) w osadach ściekowych[2] i próbkach gleby[3][4]
Cechy i korzyści
  • przetestowana i określona przydatność dla UHPLC-MS i UHPLC-UV: dla elastyczności analitycznej
  • określona jakość w dodatniej i ujemnej w dodatniej i ujemnej jonizacji elektrorozpryskowej (ESI) i atmosferyczno-ciśnieniowej chemicznej jonizacji-spektrometrii mas (APCI-MS) dla najniższych granic wykrywalności i pewności analiz dla wszystkich ważnych trybów MS (test 1)
-ESI/APCI (+) < 2 ppb
-ESI/APCI (-) < 10 ppb
  • najniższy profil zanieczyszczeń: dla linii bazowych wolnych od zakłóceń (test 2)
  • mikrofiltrowany przez filtr 0,2 μm (test 3), aby zapewnić:
-długą żywotność filtrów i części mechanicznych systemów HPLC
-zmniejszone ryzyko zatkania kolumny
  • pakowane w butelki ze szkła borokrzemowego dla zminimalizowania zanieczyszczeń jonami metali
  • najniższe poziomy zanieczyszczeń metalami śladowymi dla minimalnego tworzenia adduktów jonów metali
- <5 ppb
  • najniższy poziom zanieczyszczeń glikolem polietylenowym (PEG) w składzie rozpuszczalnika UHPLC-MS (stosunek sygnału do szumu PEG S/N < 50)
Komentarz do analizy
Liczba parowania: 1,9
Inne uwagi
Poznaj różne akcesoria i sprzęt bezpieczeństwa laboratoryjnego do bezpiecznego obchodzenia się z rozpuszczalnikami, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa już od pierwszego użycia.
Informacje prawne
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Qun Peng et al.
Scientific reports, 10(1), 3378-3378 (2020-02-27)
Acanthopanax trifoliatus (L.) Merr. (A. trifoliatus) belongs to the family Araliaceae, which is called "Le Cai", and is an indigenous plant to Guangdong Province that has been prevalently planted for years. A. trifoliatus is used in folk medicine and has
Stabilization and solidification remediation of soil contaminated with poly-and perfluoroalkyl substances (PFASs)
S?reng?rd M, et al.
Journal of Hazardous Materials, 367, 639-646 (2019)
Electrodialytic per-and polyfluoroalkyl substances (PFASs) removal mechanism for contaminated soil
S?reng?rd M, et al.
Chemosphere, 232, 224-231 (2019)
Per-and polyfluoroalkyl substances in selected sewage sludge in Nigeria
Sindiku O, et al.
Chemosphere, 92(3), 329-335 (2013)
Are (fluorinated) ionic liquids relevant environmental contaminants? High-resolution mass spectrometric screening for per-and polyfluoroalkyl substances in environmental water samples led to the detection of a fluorinated ionic liquid
Neuwald IJ, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 412(20), 4881-4892 (2020)
Produkty
Accurate steroid analysis in blood serum using Supel™ Swift HLB DPX Tips; UTAK and NIST standards.
Nitrosamines analysis by solid phase extraction (SPE) and subsequent gas chromatography-tandem mass spectrometry (GC-MS/MS) according to GB 5750.10-2023.
Simultaneous LC-MS/MS determination of vitamins D₂ and D₃ in infant milk powder meeting GB 5009.296-2023 criteria for accuracy and sensitivity.
Glyphosate analysis: LC-MS/MS method with Supel™ Carbon LC U/HPLC column for stability and retention.
Zobacz wszystko
Powiązane treści
PFAS, czyli "wieczne chemikalia", utrzymują się w środowisku i stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Odkryj nasze narzędzia do monitorowania środowiska w celu kwantyfikacji PFAS, pomagające badaczom, organom regulacyjnym i laboratoriom w testowaniu PFAS.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?