Przejdź do
1.04162
Sodium acetate trihydrate
granulated, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
Synonim(y):
Sodium acetate trihydrate, Acetic acid sodium salt trihydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
489,00 zł
3 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1310,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3270,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3COONa · 3H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.08
UNSPSC Code:
12352302
Beilstein/REAXYS Number:
3732037
MDL number:
489,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Poproś o próbkę
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
BP, ChP, JP, Ph. Eur., USP
product line
EMPROVE® EXPERT
form
granular
autoignition temp.
1112 °F
technique(s)
pH adjustment: suitable
impurities
low in endotoxins
application(s)
biomolecule formulation
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
InChI key
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
General description
Standard bulk materials often show a tendency for caking, clumping and dust formation which results in laborious weighing and manual de-caking processes with a negative impact on manufacturing efficiency. Due to its granulated form, Sodium acetate granulated is free-flowing and easy to handle. Its greatly reduced caking behavior facilitates processability, speeds up manufacturing processes and increases operator safety.
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Sodium acetate trihydrate is used as a buffer component for Biomolecule downstream processing steps and final formulation as well as small molecule final formulation.
Other Notes
Enzyme substrate for acetate kinase (EC 2.7.2.1)
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium acetate trihydrate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Masz trudności ze znalezieniem produktu lub numeru serii/partii?
Podczas wyświetlania na stronie internetowej numery produktów są łączone z wielkością przesyłki / ilością (przykład: T1503-25G). Pamiętaj że w polu „Numer produktu” należy podać TYLKO numer produktu (przykład: T1503).
Przykład:
T1503
Numer produktu
-
25G
Wielkość opakowania/ilość
Przykłady dodatkowe:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
wpisz jako 1.000309185)
Mieć kłopoty? Poczuj się swobodnie w kontakcie Pomoc techniczna dla wsparcia