Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Nazwa produktu
Izoheksan, for liquid chromatography LiChrosolv®
vapor pressure
160-190 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
description
isocratic
product line
LiChrosolv®
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
260 °C
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.0-7.4 % (v/v)
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, UHPLC: suitable, UV/Vis spectroscopy: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.005% Water, ≤0.5% n-Hexane (GC), ≥60% Isohexane (GC)
evapn. residue
≤2.0 mg/L
color
APHA: ≤10
transmittance
210 nm, ≥60%, 220 nm, ≥80%, 245 nm, ≥98%
kinematic viscosity
0.5 cSt(20 °C)
bp
53-63 °C/1013 hPa
mp
<-50 °C
transition temp
flash point -21 °C
density
0.66 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
C(CCC)CC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Wewnętrzna walidacja przyspieszonej ekstrakcji rozpuszczalnikiem, chromatografii gazowej i spektrometrii mas do oznaczania związanych 3- i 2-monochloropropanodioli (MCPD) oraz glicydolu w produktach spożywczych...: Niniejsze badanie przedstawia walidację solidnej metody analitycznej, kluczowej dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności i zgodności z przepisami. Zastosowanie izoheksanu w procesie podkreśla jego zastosowanie w poprawie wydajności ekstrakcji i precyzji analizy (Shaari et al., 2021).
- Zoptymalizowane oznaczanie polibromowanych eterów difenylowych i polichlorowanych bifenyli w surowicy owiec metodą ekstrakcji do fazy stałej, chromatografii gazowej i spektrometrii mas: Demonstruje udoskonalenie technik ekstrakcji i detekcji przy użyciu izoheksanu dla zanieczyszczeń środowiska w próbkach biologicznych, zwiększając czułość i dokładność tych pomiarów (Zhang & Rhind, 2011).
- Jednoczesna ekstrakcja i oczyszczanie polibromowanych eterów difenylowych i polichlorowanych bifenyli z tkanki wątroby owiec poprzez selektywną ekstrakcję cieczą pod ciśnieniem i analizę metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas: W artykule opisano usprawnioną metodę jednoczesnej ekstrakcji i oczyszczania określonych zanieczyszczeń z tkanki wątroby, przy czym izoheksan odgrywa kluczową rolę w skuteczności procesu ekstrakcji (Zhang et al., 2011).
- Selektywna ekstrakcja cieczą pod ciśnieniem związków estrogennych w glebie i analiza metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas: Koncentruje się na ukierunkowanej ekstrakcji substancji zaburzających gospodarkę hormonalną z próbek środowiskowych, w których selektywne właściwości rozpuszczania izoheksanu są wykorzystywane do zwiększenia selektywności i wydajności analitów (Zhang et al., 2011).
- Szybkie przygotowanie próbek z wykorzystaniem MASE i sprzężonej kolumnowej chromatografii cieczowej w fazie normalnej do szybkiej analizy śladowych ilości dioksyn w próbkach pyłu z powietrza emitowanego podczas pożaru...: Omówiono metodę szybkiego przygotowania i analizy śladowych zanieczyszczeń w złożonych matrycach, podkreślając rolę izoheksanu w osiąganiu szybkich i wiarygodnych wyników (van Beuzekom et al., 2004).
Preparation Note
Analysis Note
Izoheksan (GC): ≥ 60,0 %
n-heksan (GC): ≤ 0.5 %
Pozostałość po odparowaniu: ≤ 2,0 mg/l
Woda: ≤ 0,005 %
Barwa: ≤ 10 Hazen
Kwasowość: ≤ 0.0002 meq/g
Zasadowość: ≤ 0,0002 meq/g
Transmisja (przy 210 nm): ≥ 60 %
Transmisja (przy 220 nm): ≥ 80 %
Transmisja (od 245 nm): ≥ 98 %
Filtrowane przez filtr 0,2 µm
Other Notes
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Izoheksan
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Kody zagrożeń
Narządy docelowe
Central nervous system
Temperatura zapłonu (°F)
-5.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-21 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
71-43-2
110-54-3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?