Przejdź do
1.04374
Hexane
≥98.50% (hexane isomers + methylcyclopentane, GC), ≥96.0% (GC), ACS reagent, reag. Ph. Eur., EMSURE®
Synonim(y):
Hexane, n-Hexane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
198,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
376,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
414,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)4CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
86.18
UNSPSC Code:
12191502
EC Index Number:
203-777-6
NACRES:
NB.21
Beilstein/REAXYS Number:
1730733
MDL number:
Assay:
≥96.0% (GC), ≥98.50% (hexane isomers + methylcyclopentane, GC)
Grade:
ACS reagent
Bp:
69 °C (lit.)
Vapor pressure:
256 mmHg ( 37.7 °C), 5.2 psi ( 37.7 °C), ~132 mmHg ( 20 °C)
198,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: Glass bottle
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
n-heksan, for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
vapor density
~3 (vs air)
vapor pressure
256 mmHg ( 37.7 °C), 5.2 psi ( 37.7 °C), ~132 mmHg ( 20 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥96.0% (GC), ≥98.50% (hexane isomers + methylcyclopentane, GC)
form
liquid
autoignition temp.
453 °F
potency
25000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
7.7 %
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.0003 meq/g Water-soluble titrable acid, ≤0.005% Sulfur compounds (as S), ≤0.01% Aromatics (as benzene), ≤0.01% Water
evapn. residue
≤0.001%
color
APHA: ≤10
transmittance
260-420 nm, ≥97%
refractive index
n20/D 1.375 (lit.)
kinematic viscosity
0.50 cSt(20 °C)
bp
69 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
transition temp
flash point -22 °C
density
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCC
cation traces
Al: ≤0.00005%, B: ≤0.000002%, Ba: ≤0.00001%, Ca: ≤0.00005%, Cd: ≤0.000005%, Co: ≤0.000002%, Cr: ≤0.000002%, Cu: ≤0.000002%, Fe: ≤0.00001%, Mg: ≤0.00001%, Mn: ≤0.000002%, Ni: ≤0.000002%, Pb: ≤0.00001%, Sn: ≤0.00001%, Zn: ≤0.00001%
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
General description
Rozpuszczalniki klasy EMSURE nadają się do szerokiego spektrum klasycznych zastosowań laboratoryjnych i są często używane w regulowanych i bardzo wymagających zastosowaniach laboratoryjnych. EMSURE zapewnia najlepsze na świecie i najobszerniejsze specyfikacje produktów. Deklarujemy, że nasz asortyment EMSURE jest zgodny z ACS, z częścią odczynnikową Farmakopei Europejskiej (Reag. Ph Eur), a także z normami ISO.
Application
  • Olej produkowany z orzechów shea z Ghany do potencjalnych zastosowań przemysłowych...: Niniejsze badanie bada przemysłowe zastosowania oleju pochodzącego z upraw orzechów Shea w Ghanie, przy użyciu n-heksanu jako rozpuszczalnika do ekstrakcji oleju. Omówiono właściwości oleju, potencjalne zastosowania i rolę n-heksanu w uzyskiwaniu ekstraktów o wysokiej czystości (Alale et al., 2024).
  • Bio-kierowana izolacja nowego seskwiterpenu z Artemisia cina o działaniu przeciwrobaczym przeciwko larwom zakaźnym Haemonchus contortus L3...: Badania te podkreślają zastosowanie n-heksanu w ekstrakcji i izolacji związków bioaktywnych, w szczególności nowego seskwiterpenu o potencjalnych właściwościach przeciwrobaczych, wykazując skuteczność n-heksanu w ekstrakcji fitochemicznej (Arango-De la Pava et al., 2024).
  • Szybkie oczyszczanie i zwiększanie skali tilianiny przy użyciu chromatografii przeciwprądowej z prostokątnymi poziomymi rurkami...: Omówiono zastosowanie n-heksanu w chromatografii przeciwprądowej do szybkiego oczyszczania i zwiększania skali tilianiny, związku bioaktywnego, pokazując rolę rozpuszczalnika w zwiększaniu wydajności procesów chromatograficznych (Zhang i in., 2024).
  • Fitochemiczne, przeciwutleniające i przeciwcukrzycowe działanie części nadziemnych i korzeni Ranunculus hirtellus: Ekstrakty metanolowe i wodne...: Skupiając się głównie na ekstraktach metanolowych i wodnych, w badaniu tym omówiono również porównawczą skuteczność różnych rozpuszczalników, w tym n-heksanu, do ekstrakcji związków bioaktywnych z Ranunculus hirtellus, podkreślając jego potencjał w badaniach farmakologicznych (Ishtiaq et al., 2024).
Other Notes
Odkryj EMSURE - aby być więcej niż pewnym!
Zapoznaj się z różnymi akcesoriami i sprzętem z zakresu bezpieczeństwa laboratoryjnego do bezpiecznego obchodzenia się z rozpuszczalnikami, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa już od pierwszego użycia.
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under n-heksan
Słowo ostrzegawcze
Danger
Narządy docelowe
Central nervous system, Nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
-7.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-22 °C - closed cup
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
110-54-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?