Przejdź do
1.06578
Dodekahydrat fosforanu trójsodowego
for analysis EMSURE®,Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Fosforan sodu trójzasadowy, fosforan trójsodowy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
274,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
960,00 zł
12 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3150,00 zł
50 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8910,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Na3O4P · 12H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
380.12
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-509-8
NACRES:
NA.21
MDL number:
eCl@ss:
32150312
Assay:
98.0-102.0% (alkalimetric)
Form:
crystals
Solubility:
285 g/L
274,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
agency
reag. Ph. Eur.
Quality Segment
product line
EMSURE®
assay
98.0-102.0% (alkalimetric)
form
crystals
potency
7400 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.001% Total nitrogen (N), ≤0.01% Insoluble matter
pH
12 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
75 °C (Elimination of water of crystallisation)
solubility
285 g/L
density
1.62 g/cm3 at 20 °C
bulk density
950 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.005%, fluoride (F-): ≤0.0005%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Fe: ≤0.001%, excess alkali (as NaOH): ≤2.5%, heavy metals (as Pb): ≤0.001%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/3Na.H3O4P.12H2O/c;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;;(H3,1,2,3,4);12*1H2/q3*+1;;;;;;;;;;;;;/p-3
InChI key
ASTWEMOBIXQPPV-UHFFFAOYSA-K
Analysis Note
Test (alkalometryczny): 98,0 - 102,0 %
Substancje nierozpuszczalne: ≤ 0,01 %
Nadmiar alkaliów (jako NaOH): ≤ 2,5 %
Chlorek (Cl): ≤ 0,0005 %
Fluorek (F): ≤ 0.0005 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,005 %
Azot całkowity (N): ≤ 0,001 %
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0,001 %
Fe (żelazo): ≤ 0,001 %
Odpowiada ACS, Reag. Ph Eur
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Not applicable
Kody zagrożeń
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review