Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 965,00 zł |
3 kg | ||
Przewidywana wysyłka DZISIAJzMerck Life Science sp. z o.o. | 7170,00 zł | |
25 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 14 130,00 zł |
Informacje o tej pozycji
965,00 zł
Quality Segment
agency
BP, ChP, JPC, Ph. Eur., USP
vapor pressure
0.0267 hPa ( 20 °C)
description
EMPROVE® EXPERT Ph Eur,BP,JPC,USP,ACS
product line
EMPROVE® EXPERT
form
solid
feature
RNase and DNase free
technique(s)
pH adjustment: suitable, in vitro transcription (IVT): suitable
pH
10.2-10.6 (20 °C, 6 g/L in H2O)
useful pH range
7-9
pKa (25 °C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.), 219-220 °C/13.3 hPa
mp
167-172 °C (lit.)
density
1.35 g/cm3 at 23 °C
application(s)
biomolecule formulation
downstream processes
liquid formulation
mRNA manufacturing
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
upstream processes
storage temp.
no temp limit
SMILES string
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
InChI key
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
General description
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Due to its low polyoxymethylene limits, Tris(hydroxymethyl)aminomethane (Trometamol) Emprove® Expert is suitable for use at elevated concentrations without risking precipitation. Also, low microbial and endotoxin limits facilitate the use of this product in high-risk applications.
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tris(hydroxymethyl)aminomethane
Not applicable
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Masz trudności ze znalezieniem produktu lub numeru serii/partii?
Jak znaleźć numer produktu
Podczas wyświetlania na stronie internetowej numery produktów są łączone z wielkością przesyłki / ilością (przykład: T1503-25G). Pamiętaj że w polu „Numer produktu” należy podać TYLKO numer produktu (przykład: T1503).
Przykład:
Przykłady dodatkowe:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
wpisz jako 1.000309185)
Mieć kłopoty? Poczuj się swobodnie w kontakcie Pomoc techniczna dla wsparcia