Wybierz wielkość
61 510,00 zł
61 510,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
Materiały
aluminum hardware
agency
according to ISO 14698
Właściwości
portable ( )
opakowanie
pkg of 1 kit
producent / nazwa handlowa
MAS-100 NT® Ex
masa
2.4 kg (including perforated lid)
Zastosowanie
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
kompatybilność
90 mm Petri dishes
1 of 4
Ta pozycja | 1.09191 | 1.17103 | 1.09168 |
|---|---|---|---|
| compatibility 90 mm Petri dishes | compatibility for use with 90 mm Petri dishes | compatibility for use with 90 mm Petri dishes | compatibility for use with 90 mm Petri dishes |
| application(s) air monitoring | application(s) air monitoring | application(s) air monitoring | application(s) air monitoring |
| material aluminum hardware | material aluminum hardware | material aluminum hardware | material aluminum hardware |
| agency according to ISO 14698 | agency EN 17141, ISO 14698-1, USP 797 | agency EN 17141, ISO 14698-1, USP 797 | agency according to ISO 14698 |
| feature portable ( ) | feature portable | feature portable ( ) | feature installed |
| packaging pkg of 1 kit | packaging pkg of 1 kit | packaging pkg of 1 kit | packaging pkg of 1 kit |
Opis ogólny
Zastosowanie
Inne uwagi
Informacje prawne
produkt powiązany
used together
wyposażenie dodatkowe
Kod klasy składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Powiązane treści
Badania mikrobiologiczne żywności są kluczowym elementem zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności. Dowiedz się więcej o szerokiej gamie testów obejmujących patogeny i organizmy powodujące psucie się żywności.
Food microbiology testing is a key part of the food safety and quality management. Learn more about the wide range of tests covering pathogens and spoilage organisms.