Przejdź do
1.10338
Fractogel® EMD Chelate (M)
for metal affinity chromatography (IMAC), suspension in 20% ethanol and 150 mM NaCl (40-90 µm)
Synonim(y):
Fractogel® EMD Chelate (M)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
538,00 zł
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4380,00 zł
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
9550,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
15 440,00 zł
5000 mL
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115711
538,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
ligand
iminodiacetic acid
Quality Segment
product line
Fractogel®
form
resin
purified by
immobilized metal affinity chromatography (IMAC)
manufacturer/tradename
Fractogel®
parameter
8 bar max. pressure, ~240 cm/hr flow rate
matrix active group
methacrylate
wide
40-90 μm
capacity
~60 mg binding capacity( lysozyme/ml of resin)
transition temp
flash point 35 °C (calculated)
application(s)
recombinant protein
separation technique
affinity
storage temp.
2-30°C
General description
Fractogel® EMD Chelate combines our tentacle structure with iminodiacetic acid as the metal chelating ligand
Features and Benefits
Fractogel® EMD Chelate (M) enables users to:
  • Efficiently purify histidine-tagged recombinant proteins
  • Coordinate metal ions to non-bonding electron pairs of the amino acid side chains and separate peptides
  • Ensure timely and successful startup and operation
  • Minimize hydrophobic interactions due to the tentacles technology, resulting in superior selectivity and recovery
  • Handle multiple CIP and packing cycles with the chemically and physically robust bead, leading to a longer resin lifetime
Packaging
  • 1.10338.0100: Fractogel® EMD Chelate (M) Resin 100ml
  • 1.10338.0010: Fractogel® EMD Chelate (M) Resin 10 ml
  • 1.10338.0500: Fractogel® EMD Chelate (M) Resin 500 ml
  • 1.10338.5000: Fractogel® EMD Chelate (M) Resin 5 L
Plastic bottle
Analysis Note
Appearance: Milky tubid suspension, free from impurities (foreigen particles)
Microscopic evaluation: Uniform spherical particles, no agglomerates, no fines
Cerium: ≤ 10 µg/g
Copper-(II)-binding capacity: 60 - 100 µmol/ml
Extractable matter (water): ≤ 0.05 %
Pressure drop(column: ID=1.6 cm, L=10 cm at 5 ml/min): ≤ 1.0 bar
Particle size (d10): 37 - 45 µm
Particle size (d50): 48 - 60 µm
Particle size (d90): 63 - 77 µm
Colony forming units (TAMC + TYMC): ≤ 100 CFU/ml
Endotoxins: ≤ 1.00 EU/ml
Functional test: passes test
Functional test: Separation of chymotrypsinogen A and myoglobin
Legal Information
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fractogel® EMD Chelate (M)
Piktogramy
Flame
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
95.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
35 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64-17-5
CAS No.
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Masz trudności ze znalezieniem produktu lub numeru serii/partii?
Podczas wyświetlania na stronie internetowej numery produktów są łączone z wielkością przesyłki / ilością (przykład: T1503-25G). Pamiętaj że w polu „Numer produktu” należy podać TYLKO numer produktu (przykład: T1503).
Przykład:
T1503
Numer produktu
-
25G
Wielkość opakowania/ilość
Przykłady dodatkowe:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
wpisz jako 1.000309185)
Mieć kłopoty? Poczuj się swobodnie w kontakcie Pomoc techniczna dla wsparcia