Wybierz wielkość
548,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
Nazwa produktu
CombiCheck 50, photometric, Spectroquant®
linia produktu
Spectroquant®
Poziom jakości
klasy czynnościowe analitów
chemical oxygen demand (COD)
specyficzne anality
ammonium, nitrogen
metody
photometry: suitable
Zastosowanie
agriculture
aquaculture
boiler and cooling water
construction materials
disposal drainage water
drinking water
electroplating
environmental
food testing
ground and surface water
milk and dairy products
mineral water
oil and petrochemicals
power plants
seawater
swimming pools
wastewater
metoda wykrywania
photometric (ammonium, COD and nitrogen)
Format
multi-component solution
temp. przechowywania
15-25°C
1 of 4
Ta pozycja | 1.14689 | 1.14738 | 1.14696 |
|---|---|---|---|
| technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable |
| format multi-component solution | format multi-component solution | format multi-component solution | format multi-component solution |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| product line Spectroquant® | product line Spectroquant® | product line Spectroquant® | product line Spectroquant® |
| analyte functional class(es) chemical oxygen demand (COD) | analyte functional class(es) chemical oxygen demand (COD) | analyte functional class(es) chemical oxygen demand (COD) | analyte functional class(es) chemical oxygen demand (COD) |
Opis ogólny
Te standardowe roztwory Spectroquant® doskonale uzupełniają nasze gotowe do użycia zestawy testowe i fotometry z oferty Spectroquant® i są idealne do walidacji metod międzynarodowych norm opisanych np. w ISO, EN, APHA i EPA.
Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Reference Material Quality Grade w celu zapoznania się z kompleksowym przeglądem naszych różnych klas wzorców.
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Wyprodukowany i przetestowany w akredytowanym laboratorium DIN EN ISO 9001:2008.
- Roztwór jest wstępnie rozcieńczony do stężenia mieszczącego się w zakresie naszych zestawów testowych Spectroquant®. Eliminuje to potrzebę rozcieńczania przed analizą, a tym samym pozwala uniknąć częstego źródła błędów.
- Gotowe do użycia rozcieńczone materiały referencyjne (RM) wraz z rozszerzoną niepewnością pomiaru zapewniają absolutną precyzję.
- Wraz z certyfikatem analizy (COA) wyszczególniającym certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę ważności
- Bezpośrednia identyfikowalność ze standardowymi materiałami referencyjnymi (SRM) Narodowego Instytutu Standardów i Technologii (NIST) lub Farmakopei Stanów Zjednoczonych (USP).
- Wiarygodne i powtarzalne wyniki
Komentarz do analizy
Amon: 1,00 ± 0,10 mg/L NH4-N
ChZT: 20/0 ± 4 mg/L ChZT
Azot: 5,0 ± 0,7 mg/L N
Roztwór addycyjny odczynnika R-2 (próbka spike):
Amon: 1,00 ± 0,10 mg/L NH4-N
ChZT: 10,0 ± 3,0 mg/L ChZT
Azot: 3,0 ± 0,5 mg/L N
Informacje prawne
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Produkty
Optimize measurement reliability with advanced analytical quality assurance and process control using Spectroquant®, MQuant®, TraceCERT®, and more.