Adenine is soluble at 20 mg/mL in 0.5 M HCl. Stock solutions may then be further diluted in water, medium, or aqueous buffers and the pH adjusted, if necessary. For cell culture purposes, the pH is typically maintained using Sodium Bicarbonate or HEPES.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 529,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 719,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2230,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H5N5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
135.13
UNSPSC Code:
12352208
NACRES:
NA.51
MDL number:
529,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócdescription
RTECS - AU6125000
Merck USA index - 14, 152
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white to off-white
solubility
water: 500 μg/mL
storage temp.
10-30°C
SMILES string
[nH]1cnc2ncnc2c1N
InChI
1S/C5H5N5/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4/h1-2H,(H3,6,7,8,9,10)
InChI key
GFFGJBXGBJISGV-UHFFFAOYSA-N
General description
Syntetyczny, a zatem wolny od jakichkolwiek zanieczyszczeń pokrewnymi produktami naturalnymi.
Application
- EFHD1 promuje proliferację kostniakomięsaka i oporność na leki poprzez hamowanie otwierania porów przejścia przepuszczalności błony mitochondrialnej (mPTP) poprzez wiązanie z ANT3: Badania te badają molekularne mechanizmy EFHD1 w kostniakomięsaku, zwracając uwagę na zaangażowanie nukleotydów adeninowych w regulację funkcji mitochondriów (Shen et al., 2024).
- Technologia śledzenia pochodzenia ryżu oparta na spektroskopii fluorescencyjnej i stechiometrii ..: W artykule omówiono nowatorską metodę śledzenia pochodzenia ryżu za pomocą spektroskopii fluorescencyjnej, w której związki adeniny odgrywają kluczową rolę w analizie stechiometrycznej (Li et al., 2024).
- Roczna stabilność zasad kwasów nukleinowych w stężonym kwasie siarkowym: Implications for the Persistence of Organic Chemistry in Venus' Clouds...: Bada stabilność zasad kwasów nukleinowych, w tym adeniny, w trudnych warunkach chemicznych, oferując wgląd w potencjalne procesy biochemiczne na Wenus (Seager et al., 2024).
- Charakterystyka mitogenomu rodzaju Dendrocerus Ratzeburg (Hymenoptera: Megaspilidae) za pomocą specjalnie zaprojektowanych starterów ..: Badanie to charakteryzuje genom mitochondrialny gatunków Dendrocerus, wykorzystując startery bogate w adeninę do sekwencjonowania genetycznego (Wang et al., 2024).
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Szkodliwy (C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Adenina
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Hi, how do you recommend achieving a concentration of 9.72 mg/mL or more of adenine in solution? (What solvent needs to be used, which wouldn't be toxic in cell cultures?)