The prepared solution is stable for several months if sterile-filtered and stored at 2-8 °C.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 208,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 709,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2400,00 zł |
Informacje o tej pozycji
208,00 zł
biological source
synthetic
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥99%
form
powder
mol wt
Mw 135.13 g/mol
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
color
white to off-white
mp
>360 °C (lit.)
solubility
0.5 M HCl: soluble 20 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
storage temp.
room temp
SMILES string
Nc1ncnc2[nH]cnc12
InChI
1S/C5H5N5/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4/h1-2H,(H3,6,7,8,9,10)
InChI key
GFFGJBXGBJISGV-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... AKT1(207), GSK3B(2932), LCK(3932), MAP3K1(4214), MAPK14(1432), MAPK8(5599), MAPK9(5601), MAPKAPK2(9261), PRKACA(5566), PRKCA(5578), RAF1(5894), ROCK2(9475)
mouse ... Mapk1(26413)
rat ... Camk2a(25400), Mapk10(25272)
General description
Application
- a component of green medium used for the derivation of keratinocytes from plucked hair follicles
- for the serial culture of adult murine keratinocytes
- as a media component for SSEA4+ limbal stromal stem cell differentiation
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description BioReagent, suitable for cell culture | description ≥99% | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description BioReagent, suitable for plant cell culture, ≥99% |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) UV/Vis spectroscopy: suitable | technique(s) - | technique(s) cell culture | plant: suitable |
| biological source synthetic | biological source synthetic | biological source - | biological source - |
| solubility 0.5 M HCl: soluble 20 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow | solubility 0.5 M HCl: soluble 20 mg/mL, Grade III, colorless to faint yellow or tan | solubility - | solubility 0.5 M HCl: soluble 20 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Adenine
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
When reconstitute in 0.5M HCl, where the solution should be stored?