Wybierz wielkość
1450,00 zł
1450,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
ligand
diethyl-(2-hydroxypropyl)aminoethyl
Materiały
polypropylene housing
linia produktu
Fractogel®
Formularz
prepacked column
Parametry
≤8 bar pressure
~170 cm/hr max. flow rate
Śr. wewn. × dł. kolumny
8 mm × 100 mm
pojemność
5 mL
~100 mg, BSA binding capacity
grupa aktywna macierzy
Methacrylate
średnia wielkość cząstek
40-90 μm
Zastosowanie
gene therapy
recombinant protein
vaccine development
metoda separacji
anion exchange
temp. przechowywania
15-25°C
1 of 4
Ta pozycja | 1.25071 | 1.25070 | 1.25082 |
|---|---|---|---|
| volume 5 mL | volume 5 mL | volume 5 mL | volume 5 mL |
| ligand diethyl-(2-hydroxypropyl)aminoethyl | ligand (Trimethylammoniumethyl) | ligand (Trimethylammoniumethyl) | ligand carboxymethyl |
| capacity ~100 mg, BSA binding capacity | capacity ~100 mg, BSA binding capacity | capacity ~180 mg, BSA binding capacity | capacity ~100 mL, resin binding capacity |
| form prepacked column | form prepacked column | form prepacked column | form prepacked column |
| material polypropylene housing | material polypropylene housing | material polypropylene housing | material polypropylene housing |
| separation technique anion exchange | separation technique anion exchange | separation technique anion exchange | separation technique anion exchange |
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Doskonałe wiązanie z dużymi wirusami i plazmidowym DNA
- Jednorodne wiązanie z wysoką selektywnością i czystością
- Niższe objętości elucji dla najwyższych poziomów czystości
- Kompatybilność z 2,5% (v/v) wodnym alkoholem benzylowym zawierającym 150 mM NaCl.
Ze względu na miareczkowanie, zdolność wymiany jonowej może być stosowana od pH 2 do pH 9,5. Separacja białek opiera się na odwracalnych oddziaływaniach elektrostatycznych między ujemnie naładowanymi regionami powierzchni białek a podłożem. Białka są skutecznie zatrzymywane na Fractogel® EMD DEAE, gdy pH buforu jest o około 1 jednostkę powyżej ich punktów izoelektrycznych (pl).
Siła wiązania zależy od następujących czynników:
- układu buforowego
- wartości pH buforu, która określa ładunek powierzchniowy białka
- stopnia jonizacji grup funkcyjnych wymieniacza
- stężenia przeciwjonów
- gęstości ładunku na nośniku (zdolność wiązania białka)