Przejdź do
13-110
MBP, pozbawiony fosforylacji
Synonim(y):
Białko MBP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1860,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
Form:
liquid
Biological source:
bovine
1860,00 zł
Przewidywana wysyłka DZISIAJSzczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bovine
Quality Segment
form
liquid
shelf life
2 yr
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable
solubility
water: soluble
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
bovine ... MBP(618684)
General description
Obszar badań: Sygnalizacja komórkowa
Podstawowe białko mieliny (MBP) stanowi około 30% całkowitego białka i stanowi około 10% suchej masy mieliny. Jest ono głównie związane z cytozolową stroną błony oligodendrocytów (OL), głównie poprzez elektrostatyczne interakcje z kwaśnymi lipidami. Białko to jest rozprowadzane w całej zwartej mielinie międzywęzłowej. MBP składa się z wielu potranslacyjnie zmodyfikowanych izomerów o różnych ładunkach, z których niektóre powstają w wyniku fosforylacji w kilku miejscach przez różne kinazy, w tym kinazę białkową aktywowaną mitogenami (MAPK).
Application
Myelin basic protein purified from bovine brain and de-phosphorylated using Lambda protein phosphatase. No detectable endogenous phosphorylation as determined by immunoblotting 1 microgram of MBP with 1 microgram/ml anti phospho MBP.
Biochem/physiol Actions
Podstawowe białko mieliny (MBP) jest rozprowadzane w całej zwartej mielinie międzywęzłowej. Wiąże się z ujemnie naładowanymi lipidami na cytozolowej powierzchni błon oligodendrocytów, prawdopodobnie ułatwiając adhezję tych powierzchni w wielowarstwowej osłonce mielinowej. MBP charakteryzuje się jako białko wewnętrznie niestrukturalne, co zapewnia mu elastyczność wiązania się z naładowaną powierzchnią na całej długości i dostosowywania lokalnej konformacji w razie potrzeby w celu optymalizacji wiązania z różnymi celami. Takie białka często funkcjonują jako wielofunkcyjne białka regulatorowe.
MBP oddziałuje z polianionami, takimi jak filamenty aktyny i mikrotubule in vitro i wiąże się z innymi ligandami, takimi jak Ca2+-kalmodulina(CaM). MBP wiąże się z G-aktyną, indukując jej polimeryzację i wiąże filamenty aktyny. Polimeryzuje również aktynę, wiąże filamenty F-aktyny i wiąże filamenty aktyny z dwuwarstwami lipidowymi poprzez oddziaływania elektrostatyczne. Fosforylacja i defosforylacja MBP zachodzi w osłonce mielinowej w odpowiedzi na aktywność elektryczną w mózgu.
Physical form
10mM MOPS, pH 7.0, 128mM MnCl2, 641mM EDTA, 1.134μg inactive lambda phosphatase and 0.05% sodium azide
Preparation Note
2 years at -20°C
Analysis Note
routinely evaluated as a substrate in a kinase assay using MAP Kinase 2/Erk2 (Catalog # 14-173)
Other Notes
This product is derived from bovine source. Export of this product to certain countries may be restricted. Please contact Customer Service or your local distributor to inquire about product availability and export options.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
131731311113104
description
-
description
-
description
-
description
-
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
activity assay: suitable
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
water: soluble
UniProt accession no.
P02687
UniProt accession no.
P02686
UniProt accession no.
P02686
UniProt accession no.
P02686
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
vPvM
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)