Przejdź do
1.37002
Citric acid
anhydrous powder, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
Synonim(y):
2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOC(COOH)(CH2COOH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.12
EC Index Number:
201-069-1
UNSPSC Code:
12352106
Beilstein/REAXYS Number:
782061
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
BP, ChP, JP, Ph. Eur., USP
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
product line
EMPROVE® EXPERT
assay
99.5-100.5% substance (anhydrous) basis (alkalimetric)
form
fine powder, solid
feature
RNase and DNase free
expl. lim.
8 %, 65 °F
technique(s)
API processing | cocrystal formation: suitable, API processing | salt formation: suitable, pH adjustment: suitable
impurities
endotoxins, low
pH
1.7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pKa 
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
bp
200 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
153-159 °C (lit.)
solubility
water: 1330 g/L at 20 °C
density
1.665 g/cm3 at 18 °C
cation traces
Al: ≤0.2 ppm, Fe: ≤3 ppm, Pb: ≤2 ppm, heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
SMILES string
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
application(s)
biomolecule formulation
downstream processes
liquid formulation
mRNA manufacturing
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
upstream processes
viral inactivation
storage temp.
15-25°C
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
InChI key
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
General description
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Citric acid anhydrous is typically used as a citrate buffer system component for biomolecule downstream chromatography steps or final liquid formulation.
Due to its low microbial and endotoxin limits, Citric acid anhydrous Emprove® Expert is especially suitable for high-risk applications.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Citric acid
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
77-92-9
CAS No.
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Masz trudności ze znalezieniem produktu lub numeru serii/partii?
Podczas wyświetlania na stronie internetowej numery produktów są łączone z wielkością przesyłki / ilością (przykład: T1503-25G). Pamiętaj że w polu „Numer produktu” należy podać TYLKO numer produktu (przykład: T1503).
Przykład:
T1503
Numer produktu
-
25G
Wielkość opakowania/ilość
Przykłady dodatkowe:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
wpisz jako 1.000309185)
Mieć kłopoty? Poczuj się swobodnie w kontakcie Pomoc techniczna dla wsparcia