Przejdź do
1.37166
Non Animal Origin Squalene
EMPROVE® EXPERT
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Synonim(y):
Squalene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1540,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
10 570,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H50
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
410.72
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
1540,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Poproś o próbkę
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
EMPROVE® EXPERT
Quality Segment
form
liquid
sustainability
Sustainability features
application(s)
biomolecule formulation
liquid formulation
parenterals
pharmaceutical
vaccine development
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C30H50/c1-25(2)15-11-19-29(7)23-13-21-27(5)17-9-10-18-28(6)22-14-24-30(8)20-12-16-26(3)4/h15-18,23-24H,9-14,19-22H2,1-8H3/b27-17+,28-18+,29-23+,30-24+
InChI key
YYGNTYWPHWGJRM-AAJYLUCBSA-N
General description
Sterile liquid applications demand excipients with the highest standards of quality, purity and reliability. As part of our Emprove Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which belong to one of the four categories of greener alternatives . This product is a Design for Sustainability (DfS) developed product. Click here to view its DfS scorecard.
Application
Squalene is a lipid widely used in vaccine formulations as an adjuvant, where it enhances immune responses and ensures vaccine efficacy. Non Animal Origin Squalene is a suitable alternative to squalene traditionally sourced from shark liver oil. Due to its low microbial and endotoxin limits, Non Animal Origin Squalene Emprove® Expert is especially suitable for high-risk parenteral applications.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1
Not applicable
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Masz trudności ze znalezieniem produktu lub numeru serii/partii?
Podczas wyświetlania na stronie internetowej numery produktów są łączone z wielkością przesyłki / ilością (przykład: T1503-25G). Pamiętaj że w polu „Numer produktu” należy podać TYLKO numer produktu (przykład: T1503).
Przykład:
T1503
Numer produktu
-
25G
Wielkość opakowania/ilość
Przykłady dodatkowe:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
wpisz jako 1.000309185)
Mieć kłopoty? Poczuj się swobodnie w kontakcie Pomoc techniczna dla wsparcia