Przejdź do
1.41544
Parteck® MXP (Polyvinyl alcohol 3-82)
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur.
Synonim(y):
Parteck® Polyvinyl alcohol, PVA, Polyvinyl alcohol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
606,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
12 630,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C2H4O)n
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352104
MDL number:
eCl@ss:
32039090
606,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówieniePoproś o próbkę
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
agency
Ph. Eur.
Quality Segment
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
powder
reaction suitability
reaction type: Olefin Metathesis
application(s)
3D printing
continuous manufacturing
pharmaceutical
solid formulation
solubility enhancement
tableting
tailored release
storage temp.
15-25°C
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
InChI key
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
General description
With a lower degree of hydrolysis along the PVA chain, Parteck® MXP 3-82 Polyvinyl alcohol is especially beneficial in forming strong interac­tions with hydrophobic drug molecules – in the solid state and in solution. Due to this, Parteck® MXP 3-82 excipient has very high capabilities as a precipitation inhibitor and can maintain high levels of supersaturation for physiologi­cally relevant timescales. As a result, Parteck® MXP 3-82 Polyvinyl alcohol can provide solubility enhancement for even the most challenging molecules.
Application
Parteck® MXP 3-82 is a PVA-based excipient that is used in Hot Melt Extrusion for Solubility Enhancement in oral solid dosage forms.
Features and Benefits
  • Superior supersaturation performance via precipitation inhibition
  • High thermostability up to 250°C, extending the potential application range
  • Stable high drug loads and suitability with a broad range of APIs
  • Flexible release kinetics
  • Compatible with several downstream processing capabilities, like direct compression, continuous manufacturing, thin film extrusion and 3D printing
  • Optimized powder properties for excellent performance in the HME process
  • Suitable polymer properties for HME, spray drying and 3D printing processes
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PARTECK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Masz trudności ze znalezieniem produktu lub numeru serii/partii?
Podczas wyświetlania na stronie internetowej numery produktów są łączone z wielkością przesyłki / ilością (przykład: T1503-25G). Pamiętaj że w polu „Numer produktu” należy podać TYLKO numer produktu (przykład: T1503).
Przykład:
T1503
Numer produktu
-
25G
Wielkość opakowania/ilość
Przykłady dodatkowe:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
wpisz jako 1.000309185)
Mieć kłopoty? Poczuj się swobodnie w kontakcie Pomoc techniczna dla wsparcia