Przejdź do
1.44253
Hycon® Paski agarowe TC
Tryptic Soy Agar, Polysorbate 80, Lecithin, γ-irradiated, single packed of 50 units, suitable for air monitoring
Synonim(y):
TSA, Soybean Casein Digest, paski agarowe
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
916,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41113035
eCl@ss:
32129001
916,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
EP, JP, USP
sterility
γ-irradiated
product line
RCS®
form
plate (ready-to-use)
feature
individually wrapped
composition
Lecithin , Polysorbate 80
packaging
single packed of 50 units
manufacturer/tradename
HYCON®
pH
7.3 ( in H2O)
application(s)
air monitoring, cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
compatibility
for use with RCS® High Flow Touch
storage temp.
2-25°C
suitability
bacteria, fungi
General description
Agar Strips TC are ready-to-use culture media for assessment of airborne microorganisms RCS® Air Samplers. Each individual agar strip is welded into a re-sealable sleeve and 100% visually controlled, ensuring maximum safety in critical environments. Tryptic Soy Agar is filled in a flexible backing film. Tryptic Soy Agar (TSA, Tryptic Soy Agar Soybean Casein Digest Agar) is a complex medium for cultivation and isolation of a wide range of bacteria, yeasts and molds. The medium is supplemented with the neutralizers such as lecithin and polysorbate 80.
Application
Agar Strips are used for monitoring of ambient air and compressed gases with RCS® Air Samplers.
Legal Information
HYCON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RCS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)