Merck
14-511-M
Białko Aurora A, aktywne, 10 µg
Active, N-terminal His6-tagged, recombinant full-length human Aurora A, for use in Kinase Assays.
Zaloguj się aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe
Wybierz wielkość
14-511
2400,00 zł
14-511M
16 070,00 zł
2400,00 zł
Przewidywany termin wysyłki11 grudnia 2025Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
Kod UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
Pozwól nam pomóc
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in Sf21 cells
masa cząsteczkowa
Mw 46.9 kDa
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
activity assay: suitable (kinase)
numer dostępu UniProt
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
14-835-M14-911-M14-555-M
recombinant
expressed in Sf21 cells
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
recombinant
expressed in Sf21 cells
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
mol wt
Mw 46.9 kDa
mol wt
Mw 38 kDa (INCENP), Mw 40 kDa (Aurora B)
mol wt
Mw 36 kDa (Aurora C), Mw 38 kDa (INCENP)
mol wt
Mw 63.8 kDa
UniProt accession no.
O14965
UniProt accession no.
Q96GD4
UniProt accession no.
Q9UQB9
UniProt accession no.
Q9UM73
NCBI accession no.
NM_003600.2, NM_198434.1, NM_198436.1, NM_198433.1, NM_198437.1, NM_198435.1
NCBI accession no.
NM_004217
NCBI accession no.
NP_001015878
NCBI accession no.
NM_004304.3
Opis ogólny
N-terminal His6-tagged, recombinant full-length human Aurora A
Product Source: expressed in Sf21 cells
Zastosowanie
Research Category
Metabolism
Research Sub Category
Obesity
Metabolic Disorders
Działania biochem./fizjol.
Protein Target: Aurora-A
Target Sub-Family: AGC
Opakowanie
Also available in 250μg size as catalog # 14-511M - Call for pricing and availability.
Postać fizyczna
Ni2+/NTA-agarose
Uwaga dotycząca przygotowania
6 months at -70C
Komentarz do analizy
routinely evaluated by phosphorylation of Kemptide
Inne uwagi
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany