Merck
1.46015
Tryptic Soy Agar - Ready-to-use Settle Plates
Tween®, Cysteine, Histidine, Lecithin, Settle plate for long incubation, aseptically filled, plate diam. 90 mm, suitable for air monitoring
Synonim(y):
CASO Agar, Casein Soybean Digest Agar, TSA, Płytka osadowa z agarem sojowym tryptycznym
Zaloguj się aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe
Wybierz wielkość
20 PKG
251,00 zł
120 PKG
1510,00 zł
251,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Informacje o tej pozycji
Kod UNSPSC:
41106217
NACRES:
NA.74
Pozwól nam pomóc
Materiały
polystyrene plate
Poziom jakości
agency
EP
USP
sterylność
aseptically filled
Formularz
plate (ready-to-use)
Właściwości
ready-to-use
Settle plate for long incubation
skład
Cysteine
Histidine
Lecithin
Tween®
opakowanie
pkg of Pack of 20 and 120 Plates
metody
microbiological culture: suitable
śr. płytki
90 mm
pH
7.3 ( in H2O)
Zastosowanie
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
kompatybilność
for use with MAS-100®
temp. przechowywania
15-25°C
przydatność
bacteria
fungi
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
1.460041.467781.46002
agency
EP, USP
agency
EP, USP
agency
EP, USP
agency
EP, USP
packaging
pkg of Pack of 20 and 120 Plates
packaging
pack of 120 plates, pack of 20 plates
packaging
-
packaging
-
application(s)
air monitoring, cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
air monitoring, cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
air monitoring, pharmaceutical
application(s)
air monitoring, cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
suitability
bacteria, fungi
suitability
bacteria, fungi
suitability
bacteria, fungi
suitability
bacteria, fungi
plate diam.
90 mm
plate diam.
90 mm
plate diam.
150 mm
plate diam.
90 mm
sterility
aseptically filled
sterility
aseptically filled
sterility
irradiated
sterility
aseptically filled
Opis ogólny
Tryptic Soy Agar + LTHC - in 90 mm settle plates with 30 mL filling volume for long incubation is designed for the detection of the total aerobic microbial count of preservative-containing samples or efficacy tests of disinfectants.
TSA medium is used for the cultivation and isolation of a wide range of bacteria, yeasts, and molds. The formulation contains a combination of casein and soy peptones supplying organic nitrogen, particularly amino acids and longer-chained peptides. Sodium chloride maintains the osmotic equilibrium. The medium is also supplemented with high amounts of neutralizers such as lecithin, polysorbate (Tween®) 80, histidine, and Cysteine to inactivate disinfectants or preservatives.
Zastosowanie
Tryptic Soy Agar + LTHC - in 90 mm settle plates are designed for the determination of the total aerobic microbial count of preservative-containing samples or efficacy tests of disinfectants.
Informacje prawne
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2