Wybierz wielkość
2010,00 zł
15 770,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in E. coli
masa cząsteczkowa
Mw 61.5 kDa
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
activity assay: suitable (kinase)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
1 of 4
Ta pozycja | 14-429-M | 14-543-M | 14-548-M |
|---|---|---|---|
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in baculovirus infected Sf21 cells |
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source human |
| technique(s) activity assay: suitable (kinase) | technique(s) activity assay: suitable (kinase) | technique(s) activity assay: suitable (kinase) | technique(s) activity assay: suitable (kinase) |
| mol wt Mw 61.5 kDa | mol wt Mw 71 kDa | mol wt Mw 74 kDa | mol wt Mw 94 kDa |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| NCBI accession no. | NCBI accession no. | NCBI accession no. | NCBI accession no. |
Opis ogólny
Zastosowanie
Inflammation & Immunology