Merck
14-741-M
CHK2 (I157T), aktywny
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32160405
Biological source:
human
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Segment
mol wt
Mw 89.6 kDa
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
Gene Information
human ... CHEK2(11200)
General description
Kinaza serynowo-treoninowa, która jest wymagana do zatrzymania cyklu komórkowego za pośrednictwem punktu kontrolnego, aktywacji naprawy DNA i apoptozy w odpowiedzi na obecność dwuniciowych pęknięć DNA. Może również negatywnie regulować progresję cyklu komórkowego podczas niezaburzonych cykli komórkowych. Po aktywacji fosforyluje liczne efektory preferencyjnie w sekwencji konsensusowej [L-X-R-X-X-S/T]. Reguluje zatrzymanie punktu kontrolnego cyklu komórkowego poprzez
fosforylację CDC25A, CDC25B i CDC25C, hamując ich aktywność. Zahamowanie aktywności fosfatazy CDC25 prowadzi do zwiększonej hamującej fosforylacji tyrozyny kompleksów CDK-cyklina i blokuje progresję cyklu komórkowego. Może również fosforylować NEK6, który jest zaangażowany w zatrzymanie cyklu komórkowego G2/M. Reguluje naprawę DNA poprzez fosforylację BRCA2, zwiększając asocjację RAD51 z chromatyną, co sprzyja naprawie DNA poprzez homologiczną rekombinację. Stymuluje również transkrypcję genów zaangażowanych w naprawę DNA (w tym BRCA2) poprzez fosforylację i aktywację czynnika transkrypcyjnego FOXM1. Reguluje apoptozę poprzez fosforylację p53/TP53, MDM4 i PML. Fosforylacja p53/TP53 przy ′Ser-20′ przez CHEK2 może łagodzić hamowanie przez MDM2, prowadząc do akumulacji aktywnego p53/TP53. Fosforylacja MDM4 może również zmniejszać degradację p53/TP53. Kontroluje również transkrypcję genów proapoptotycznych poprzez fosforylację czynnika transkrypcyjnego E2F1. Supresor nowotworów, może również pełnić funkcję niezależną od uszkodzeń DNA w montażu wrzeciona mitotycznego poprzez fosforylację BRCA1. Jego brak może być przyczyną niestabilności chromosomalnej obserwowanej w niektórych komórkach nowotworowych
Źródło produktu: N-końcowy GST i C-końcowy znakowany 6His, rekombinowany ludzki CHK2, reszty 5 - koniec, zawierający mutację I157T. Ekspresja w komórkach E. coli
Biochem/physiol Actions
Protein Target: CHK2
Target Sub-Family: CAMK
Packaging
Dostępny również w rozmiarze 250 μg jako katalog # 14-741M i luzem jako katalog # 14-741-K.
Physical form
Białko w 50mM Tris/HCl pH7.5, 300mM NaCl, 0.1mM EGTA, 0.03% Brij-35, 270mM sacharozy, 1mM benzamidyny, 0.2mM PMSF, 0.1% 2-merkaptoetanolu. Roztwór zamrożony.
Purified using glutathione-agarose and Ni2+/NTA-agarose.
Preparation Note
12 miesięcy w temperaturze -70°C
Analysis Note
Routinely evaluated by phosphorylation of CHKtide (KKKVSRSGLYRSPSMPENLNRPR)
Other Notes
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)