Przejdź do
14-804-M
Met (Y1248H) Białko, aktywne
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 μg
Przewidywany termin wysyłki27 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2040,00 zł
250 μg
Przewidywany termin wysyłki27 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
16 650,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32160405
Recombinant:
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
2040,00 zł
Przewidywany termin wysyłki27 listopada 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
description
protein target Met
purified by
(Ni2+/NTA-agarose)
technique(s)
activity assay: suitable
UniProt accession no.
Gene Information
human ... MET(4233)
General description
50,1 kDa
FUNKCJA: SwissProt: P08581 # Receptor dla czynnika wzrostu hepatocytów i czynnika rozproszenia. Posiada aktywność kinazy tyrozynowo-białkowej.
ROZMIAR: 1390 aminokwasów; 155527 Da
PODZIAŁ: Heterodimer utworzony z łańcucha alfa (50 kDa) i łańcucha beta (145 kDa), które są połączone disiarczkiem. Wiąże PLXNB1 i GRB2. Współdziała z SPSB1, SPSB2 i SPSB4 (przez podobieństwo). Wchodzi w interakcje z INPP5D/SHIP1. Po fosforylacji na Tyr-1356 oddziałuje z INPPL1/SHIP2. Współdziała z RANBP9 i RANBP10.
LOKALIZACJA SUBKOMÓRKOWA: Błona; Jednoprzepustowe białko błonowe typu I.
CHOROBA: SwissProt: P08581 # Aktywacja MET po rearanżacji z genem TPR wytwarza onkogenne białko. & Defekty w MET mogą być związane z rakiem żołądka. Defekty w MET są przyczyną raka wątrobowokomórkowego (HCC) [MIM:114550]. Defekty w MET są przyczyną dziedzicznego brodawkowatego raka nerki (HPRC) [MIM:605074]; znanego również jako brodawkowaty rak nerki 2 (RCCP2). HPRC jest formą dziedzicznego raka nerki charakteryzującą się predyspozycją do rozwoju licznych, obustronnych guzów brodawkowatych nerek. Wzór dziedziczenia jest zgodny z autosomalną dominującą transmisją ze zmniejszoną penetracją. & Warianty genetyczne w MET mogą być związane z podatnością na autyzm typu 1B (AUTS1B) [MIM:608636]. Autyzm jest zaburzeniem neurorozwojowym charakteryzującym się zaburzeniami języka, percepcji i socjalizacji. Zaburzenie to jest klasycznie definiowane przez triadę ograniczonej lub nieobecnej komunikacji werbalnej, brak wzajemnych interakcji społecznych lub responsywności oraz ograniczone, stereotypowe i zrytualizowane wzorce zainteresowań i zachowań.
PODOBIEŃSTWO: SwissProt: P08581 ## Należy do nadrodziny kinaz białkowych. Zawiera 3 domeny IPT/TIG. Zawiera 1 domenę kinazy białkowej. Zawiera 1 domenę Sema.
Packaging
Dostępne w rozmiarze 250 μg - zadzwoń w celu uzyskania informacji o cenie i dostępności oraz powołaj się na numer katalogowy 14-804M przy zamawianiu rozmiaru 250 μg.
Dostępny również w rozmiarze 10 μg (nr kat. 14-804) i luzem (nr kat. 14-804-K).
Preparation Note
6 miesięcy w temperaturze -70°C
Analysis Note
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1481614805M14816M
description
-
description
-
description
Active, N-terminal 6His-tagged, recombinant, human, Met amino acids 974-end, containing the mutation Y1248C. For use in Kinase Assays.
description
-
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
activity assay: suitable
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
UniProt accession no.
P08581
UniProt accession no.
P08581
UniProt accession no.
J02958, P08581
UniProt accession no.
P08581
Gene Information
human ... MET(4233)
Gene Information
human ... MET(4233)
Gene Information
-
Gene Information
human ... MET(4233)
Quality Level
300, 100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
purified by
(Ni2+/NTA-agarose)
purified by
(Ni2+/NTA-agarose)
purified by
-
purified by
(Ni2+/NTA-agarose)
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)